Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Buccal Cell Kit
Beschreibung
Beinhaltet
- ChargeSwitch Lysepuffer (L11)
- ChargeSwitch Magnet-Beads
- Proteinase K (20 mg/ml in 50 mm Tris-HCl, pH 8.5, 5 mm CaCl2, 50 % Glycerin)
- ChargeSwitch Aufreinigungspuffer (N6)
- ChargeSwitch Waschpuffer (W12)
- ChargeSwitch Elutionspuffer (E5; 10 mm Tris-HCl, pH 8.5)
Benötigt
Verwendung von magnetischem Zubehör.
- Probengröße 1 bukkalen Tupfer; normalerweise verwendbar für bis zu 6 μg
- Maximale Ergebnisempfindlichkeit
- Schnelles Einzelröhrchen-Protokoll, geeignet für automatische Analysen
- Hochwertige DNA für die nachgeschaltete Single Tandem Repeat (STR) Analyse Das ChargeSwitch gDNA Kit für bukkale Zellen maximiert die Ausbeute hochwertiger genomischer DNA aus bukkalen Proben für eine schnelle Verarbeitung von Wangenabstrichen
Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, DNA-Extraktion, genomische DNA-Aufreinigung, gDNA aus bukkalen Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Bukkale Zelle |
| Inhalt und Lagerung | Alle Komponenten des ChargeSwitch™ gDNA-Kits für bukkale Zellen werden bei Raumtemperatur geliefert. Nach Erhalt sollte die Proteinase K bei 4 “C gelagert werden. Alle anderen Komponenten bei Raumtemperatur aufbewahren. Alle Komponenten sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang haltbar. Komponenten: ChargeSwitch™ Lysepuffer (L11) ChargeSwitch™ magnetische Beads Proteinase K (20 mg/ml in 50 mM Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM CaCl2, 50 % Glycerin) ChargeSwitch™ Aufreinigungspuffer (N6) ChargeSwitch™ Waschpuffer (W12) ChargeSwitch™ Elutionspuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5) |
| Format | Kit |
| Isolation Technology | ChargeSwitch™ Chemie |
| Probentyp | Bukkalproben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Forensik |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
| Anzahl Reaktionen | 960 Aufreinigungen |
| Produktlinie | ChargeSwitch |
| Produkttyp | gDNA-Kit für Bukkalzellen |
| Mehr anzeigen |