Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Mini Bacteria Kit
PCR, Restriktionsenzymverdau, Klonierung, Southern-Blotting und anschließende Sequenzierungsanwendungen
Marke: Invitrogen™ CS11301
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00454kg
Beinhaltet: ChargeSwitch Magnetbeads (25 mg/ml in 10 mM MES, pH 5,0, 10 mM NaCl, 0,1 % Tween 20)
ChargeSwitch Resuspensionspuffer (R4)
ChargeSwitch Lysepuffer (L14)
ChargeSwitch Bindepuffer (B8)
ChargeSwitch Waschpuffer (W12)
ChargeSwitch Elutionspuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
Proteinase K (20 mg/ml in 50 mM Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM CaCl2, 50 % Glycerin)
RNase A (5 mg/ml in 10 mM Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM EDTA)
Beschreibung
Das ChargeSwitch gDNA-Mini-Bakterien-Kit nutzt eine Technologie auf Basis magnetischer Beads zur schnellen und effizienten Aufreinigung von bis zu 12 μg genomischer DNA aus bis zu 0,5 ml grampositiver oder gramnegativer Bakterienkultur oder einer einzelnen Kolonie in unter 15 Minuten nach der Lysatvorbereitung
- Optimiert für eine DNA-Extraktion mit höherer Reinheit
- Verbesserte Leistung mit mitgeliefertem Magnetgestell
- Saubereres gereinigtes Plasmid für optimale Leistungsfähigkeit bei nachgeschalteten Prozessen
- Hochwertige Plasmid-DNA mit hoher Ausbeute
- Kompatibel mit MagnaRack™ Magnetrack
- Verbesserte Leistung in nachgelagerte Anwendungen
- Weniger Risiken, weniger Abfall.
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, genomische DNA-Aufreinigung, gDNA aus Bakterien
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Alle Komponenten des ChargeSwitch™ gDNA-Mini-Bakterien-Kits (genomische DNA) werden bei Raumtemperatur geliefert. Komponenten nach Erhalt wie folgt lagern: Proteinase K bei 4 “°C lagern. RNase A in Resuspensionspuffer (R4) mischen und RNase A in Resuspensionspuffer (R4) bei 4 “C lagern. Die anderen Kitkomponenten bei Raumtemperatur lagern. Alle Komponenten sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil. Komponenten: ChargeSwitch™ Magnetbeads (25 mg/ml in 10 mM MES, pH 5,0, 10 mM NaCl, 0,1 % Tween 20) ChargeSwitch™ Resuspensionspuffer (R4) ChargeSwitch™ Lysepuffer (L14) ChargeSwitch™ Bindungspuffer (B8) ChargeSwitch™ Waschpuffer (W12) ChargeSwitch™ Elutionspuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5) Proteinase K (20 mg/ml in 50 mM Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM CaCl2, 50 % Glycerin) RNase A (5 mg/ml in 10 mM Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM EDTA) |
|
ChargeSwitch™ Chemie | |
Bakterien | |
Weniger genutzte Ressourcen, weniger Verschwendung und weniger gefährlich | |
50 Aufreinigungen | |
gDNA Mini-Bakterienkit | |
Raumtemperatur | |
15 min |
Kit | |
Mini | |
PCR, Southern Blotting, Sequenzierung, Klonierung | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
ChargeSwitch™ | |
50 Aufreinigungen | |
Genomische DNA |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.