Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™-Pro Plasmid Miniprep Kit
Artikelnummer. 10707493
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10 Aufreinigungen
250 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
250 Ansätze
50 Ansätze
Artikelnummer. 10707493
Marke: Invitrogen™ CS30050
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Miniprep Säulen mit Entnahmeröhrchen, Rückgewinnungsröhrchen, Resuspensionspuffer, RNase A, Lysepuffer, Fällungspuffer, Waschpuffer 1 und 2 und Elutionspuffer
Keine aggressiven oder potenziell störenden Reagenzien
Das ChargeSwitch™-Pro Plasmid Miniprep Kit erzeugt qualitativ hochwertige Plasmid-DNA ohne Verwendung von harten oder potenziell störenden Reagenzien, wodurch der Erfolg in nachgeordneten Anwendungen verbessert wird.
  • 100 % ethanolfreies, guanidiniumfreies, von organischen Verbindungen freies, wässriges Protokoll für eine sicherere, rationellere Methode
  • Saubereres gereinigtes Produkt für verbesserte Leistung in Downstream-Prozessen
  • Gebrauchsfertiges, komplettes Kit für einen schnellen, problemlosen Start
  • Ideal für die Reinigung von Plasmid-DNA aus 1 – 5 ml Bakterienkulturen über Nacht, wodurch bis zu 20 µg Plasmid-DNA entsteht
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, MiniPrep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulentyp Spin-Säule
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Format Kit
Isolation Technology ChargeSwitch™ Chemie
Umfang Mini
Probentyp Bakterienkultur
Endprodukttyp Plasmid-DNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung der nächsten Generation, Transfektion, Klonen, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäurebeschriftung, PCR, In-vitro-Transkription
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Anzahl Reaktionen 50 Aufreinigungen
Prep-Maßstab < 100 µg (kleine) Plasmid-DNA
Produktlinie ChargeSwitch
Produkttyp Plasmid-MiniPrep-Kit
Menge 50 Aufreinigungen
Versandbedingung Raumtemperatur
Ziel Plasmid-DNA