Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™-Pro Plasmid Miniprep Kit
Artikelnummer. 10797483
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10 Aufreinigungen
250 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
250 Ansätze
50 Ansätze
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
10797483 10 Aufreinigungen 1 Stück
10717843 250 Aufreinigungen 250 Ansätze
10707493 50 Aufreinigungen 50 Ansätze
3 options
Artikelnummer. 10797483
Marke: Invitrogen™ CS30010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Beinhaltet
Miniprep Säulen mit Entnahmeröhrchen, Rückgewinnungsröhrchen, Resuspensionspuffer, RNase A, Lysepuffer, Fällungspuffer, Waschpuffer 1 und 2 und Elutionspuffer
Keine aggressiven oder potenziell störenden Reagenzien
Das ChargeSwitch™-Pro Plasmid Miniprep Kit erzeugt qualitativ hochwertige Plasmid-DNA ohne Verwendung von harten oder potenziell störenden Reagenzien, wodurch der Erfolg in nachgeordneten Anwendungen verbessert wird.
  • 100 % ethanolfreies, guanidiniumfreies, von organischen Verbindungen freies, wässriges Protokoll für eine sicherere, rationellere Methode
  • Saubereres gereinigtes Produkt für verbesserte Leistung in Downstream-Prozessen
  • Gebrauchsfertiges, komplettes Kit für einen schnellen, problemlosen Start
  • Ideal für die Reinigung von Plasmid-DNA aus 1–5 ml Bakterienkulturen über Nacht, wodurch bis zu 20 μg Plasmid-DNA entsteht
DNA- und RNA-Aufreinigung und -analyse, DNA-Extraktion, Miniprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulentyp Spin-Säule
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Format Kit
Isolation Technology ChargeSwitch™ Chemie
Umfang Mini
Probentyp Bakterienkultur
Endprodukttyp Plasmid-DNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR, Southern-Blotting, Sequenzierung, Klonierung
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Anzahl Reaktionen 10 Aufreinigungen
Prep-Maßstab < 100 µg (kleine) Plasmid-DNA
Produktlinie ChargeSwitch
Produkttyp Plasmid-MiniPrep-Kit
Menge 10 Aufreinigungen
Versandbedingung Raumtemperatur
Ziel Plasmid-DNA