Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Aufreinigungspuffer (N5)
Click to view available options
Menge:
300 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das ChargeSwitch Kit für die forensische DNA-Aufreinigung nutzt das Magnetic Bead-Verfahren.
- Für alle Arten von Proben von Tatorten für kriminalistische Untersuchungen das für STR-Profiling
- Skalierbar für den Einsatz in Einzelröhrchen oder für die automatisierte Extraktion
Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, DNA-Extraktion, Aufreinigung genomischer DNA, gDNA aus forensischen Proben
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | Bindungspuffer |
| Menge | 300 ml |