Learn More
Invitrogen™ CIAP (Calf Intestinal Alkaline Phosphatase), 1 U/μL
Artikelnummer. 10593263
Click to view available options
Menge:
1000 E
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10593263
Marke: Invitrogen™ 18009027
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Ein Fläschchen mit 10x Dephosphorylierungspuffer [500 mM Tris-HCl (pH 8.5), 1 mM EDTA], Fläschchen mit Verdünnungspuffer [50 % Glycerin, 25 mM Tris-HCl (pH 7.6), 1 mM MgCl2 und0.1 mM ZnCl2 ]
Phosphomonoesterase, die 3'- und 5'-Phosphate aus DNA und RNA entfernt
  • Konzentration: 20 Units/μl
  • Quelle: Gereinigt von Kalbsdarmschleimhaut
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Endodeoxyribonuklease-, 3' Exodeoxyribonuklease- und Ribonuklease-Assays; Effizienz der Dephosphorylierung, gemessen in einem Transformationsassay
  • Einheiten-Definition: Eine Einheit hydrolysiert 1 μmol 4-Nitrophenylphosphat in 1 Minute bei 37°C
  • Reaktionsbedingungen der Einheit: 1 M Diethanolaminpuffer, 10 mM 4-Nitrophenylphosphat, 0,25 mM MgCl2 (pH-Wert 9,8) in 900 μl 10 min lang bei 37°C
Dephosphorylierung von 5'-phosphorylierten Termini der Vektor-DNA zum Verhindern von Selbstligation; Dephosphorylierung von 5'-Termini von Nukleinsäuren vor der Vorwärtsreaktion mit Kinase; Klonierung; Klonierung von Restriktionsenzymen
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 U/μl
Inhalt und Lagerung Calf-Intestinal-Akalinphosphatase (1 Einheit/µl) wird mit einem Fläschchen mit 10x Dephosphorylierungspuffer [500 mM Tris-HCl (pH-Wert 8,5), 1 mM EDTA], Fläschchen mit Verdünnungspuffer [50 % Glycerin, 25 mM Tris-HCl (pH-Wert 7,6), 1 mM MgCl2 und 0,1 mM ZnCl2] geliefert. Calf-Intestinal-Alkalinphosphatase bei -20°C lagern.
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Enzym CIP
Kompatibler Puffer Diethanolamin-Puffer
Menge 1000 E
Produkttyp Alkalische Phosphatase