Learn More
Invitrogen™ CloneChecker™ System (for screening bacterial colonies)
Artikelnummer. 10155262
Click to view available options
Menge:
100 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10155262
Marke: Invitrogen™ 11666013
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Das CloneChecker System enthält Lösungen für Gelb, Rot und Grün sowie Ladepuffer.
Von plattierten Kolonien bis zur Lyse in weniger als 5 Minuten
Das CloneChecker System ist eine schnelle Methode zur Untersuchung von rekombinanten Bakterienkolonien oder flüssigen Koloniekulturen auf das Vorhandensein von Zielplasmid-DNA.
  • Untersucht Bakterienkolonien vor der Reinigung auf Plasmid-DNA und Insert von Interesse
  • Untersuchungen für Inserts > 200 bp in Plasmiden bis 15 kb durch Größenvergleich mit dem Originalvektor oder einem DNA-Größenmarker
  • Ermöglicht eine Supercoil-, Restriktionsverdau- oder PCR-Analyse
  • Funktioniert bei Einzelkopie-Plasmiden, die mit einer 2 mm-Bakterienkolonie beginnen
  • Enthält ausreichend Reagenzien für die Verarbeitung von 100 bakteriellen Proben mit Supercoil-Analyse (direkter Größenvergleich) sowie 100 Proben mit Restriktionsendonuklease oder PCR-Analyse
DNA- und RNA-Aufreinigung und -analyse, DNA-Extraktion, MiniPrep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Das CloneChecker™ System enthält Lösungen für Gelb, Rot und Grün sowie Ladepuffer. Bei 15 °C bis 30 °C lagern.
Probentyp Bakterienkultur
Endprodukttyp Plasmid-DNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klonierung, PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Prep-Maßstab < 100 µg (kleine) Plasmid-DNA
Produktlinie CloneChecker
Produkttyp System für das Bakterienkolonie-Screening
Menge 100 Aufreinigungen
Versandbedingung Raumtemperatur
Ziel Plasmid-DNA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.