Learn More
Invitrogen™ CT-GFP Fusion TOPO™ Expression Kit
Beschreibung
Beinhaltet
Das CT-GFP Fusion Expression Kit enthält zwei Boxen: 1. TOPO-Klonierungsbox mit pcDNA3.1/CT-GFP TOPO-Klonierungsvektor, dNTPs, Salzlösung, Template und Primer für Kontroll-PCR, Vorwärts- und Rückwärtsprimer für Sequenzierung und PCR-Screening sowie ein Kontrollplasmid für die GFP-Expression. TOP10 chemisch kompetents E. coli-, S.O.C.-Medium und superhelikales Kontrollplasmid.
- Zur Bereitstellung eines mit Topoisomerase I aktivierten pcDNA/CT-GFP-TOPO Vektors
- Mit Taq amplifizierte DNA-Fragmente werden in einfachen fünfminütigen Reaktionen auf der Arbeitsfläche in diese Vektoren eingebunden
- Der Vektor ist für eine starke Expression kurzlebiger oder stabiler GFP-Fusionsproteine in einer Vielzahl von Säugetierzellen konzipiert
- Durch die Fluoreszenz ist die Expression in lebenden Zellen leicht zu erkennen
- Darüber hinaus lassen sich aus diesem Vektor exprimierte rekombinante Proteine auf Western Blots mit GFP-Antiserum nachweisen.
Zellanalyse, zellbasierte Reporter-Assays, zelluläre Bildgebung, konstitutive Expression, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Fluoreszenz-Protein-(z. B. GFP)-Assays, Fluoreszenzprotein-Assays (GFP), Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays
Spezifikation
Spezifikation
| Konstitutives oder induktives System | Konstitutiv |
| Liefertyp | Transfektion |
| Promoter | CMV |
| Produkttyp | TOPO Expressionskit |
| Reporter-Gen | GFP (Zyklus 3) |
| Selektionsmittel (eukaryotisch) | Geneticin™ (G-418) |
| Inhalt und Lagerung | Das CT-GFP Fusion Expression Kit enthält zwei Boxen: 1. TOPO™-Klonierungsbox mit pcDNA™3.1⁄CT-GFP TOPO™-Klonierungsvektor, dNTPs, Salzlösung, Template und Primer für Kontroll-PCR, Vorwärts- und Rückwärtsprimer für Sequenzierung und PCR-Screening sowie ein Kontrollplasmid für die GFP-Expression. Bei -20°C lagern. 2. One Shot™ TOP10 chemisch kompetentes E. coli-, S.O.C.-Medium und superhelikales Kontrollplasmid. Bei -80°C lagern. Die Kits sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil. |
| Proteinmarkierung | GFP (Zyklus 3) |
| Klonierungsmethode | Topo™-TA |
| Menge | 20 Reaktionen |
| Mehr anzeigen |