Learn More
Invitrogen™ dATP (100 mM)
Artikelnummer. 10073382
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10073382 250 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10073382 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 10216018
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Lieferung mit einer Konzentration von 100 mM in hochgereinigtem Wasser (pH 7,5).
Gebrauchsfertige Lösung
Diese 100 mM dATP-Lösung (Desoxyadenosintriphosphat) eignet sich für die Polymerase-Kettenreaktion (PCR), Sequenzierung, Fill-in, Nick-Translation und cDNA-Synthesereaktionen. Lieferung mit einer Konzentration von 100 mM für Komfort und Flexibilität.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 100 mmol
Inhalt und Lagerung Das Nukleotid wird als praktische, gebrauchsfertige Lösung mit einer Konzentration von 100 mM in hochgereinigtem Wasser (pH 7,5) geliefert. Bei -20 °C lagern.
Form Flüssig
Marker oder Farbstoff Unmarkiert
Menge 250 μl
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR)