Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Regulatory CD4+/CD25+ T Cell Kit
Beschreibung
Beinhaltet
2 ml Antikörper-Mix Human-CD4, 10 ml Depletion MyOne; Dynabeads, 5 ml Dynabeads CD25 und 2 ml DETACHaBEAD™. Diese Reagenzien reichen zur Verarbeitung von ca. 1 x 109 Zellen aus
Isolieren Sie bead- und antikörperfreie humane CD4+ CD25+ Foxp3+ Treg-Zellen
• Treg-Zellen können mit Dynabeads™ CD3/CD28 Treg-Expander erweitert werden und bleiben
Foxp3+.
• Treg-Zellen können in allen nachfolgenden Anwendungen (z. B. Suppression-Assays) verwendet werden.
Methodik:
Das Isolierungsverfahren umfasst die folgenden Schritte:
• Negativisolierung unveränderter menschlicher CD4+-T-Zellen aus PBMC
• Positivisolierung von CD25+-T-Zellen aus der Untergruppe der unveränderten CD4+-T-Zellen
• Entfernung von Beads von den CD4+-CD25+-Treg-Zellen mit DETACHaBEAD™.
Ausgangsprobe: PBMC
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | T-Zellen (regulatorisch) |
| Inhalt und Lagerung | Jedes Kit enthält 2 ml Antikörper-Mix Human CD4, 10 ml Depletion MyOne™ Dynabeads™, 5 ml Dynabeads™ CD25 und 2 ml DETACHaBEAD™. Diese Reagenzien reichen zur Verarbeitung von ∼ 1 × 109 Zellen. Lagern Sie die Komponenten bei 2 bis 8 °C. |
| Produkttyp | Kit für die Isolierung von Zellen |
| Isolierungstechnik | Depletion, dann Positivisolierung |
| Anzahl Zellen | Zur Verarbeitung von insgesamt ∼1 x 10^9 Zellen |
| Ausgabegrad | >95 % |
| Produktlinie | DETACHaBEAD, DYNAL, Dynabeads, FlowComp |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | Forschungsqualität |
| Menge | 2 x 5 ml |
| Probentyp | PBMC |
| Mehr anzeigen |