Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ DETACHaBEAD™ Mouse CD4 Kit
Beschreibung
Beinhaltet
DETACHaBEAD Mouse CD4, polyclonal Sheep anti-Mouse Fab to release mouse CD4+ T cells from Dynabeads Mouse CD4 (L3T4)
- Cell Type: T Cells (CD4
- Isolation Method: Positive Isolation
- Output Viability: >95%
- Reactivity: Mouse
- Sample Type: Blood, Lymph Node, Spleen
- Starting Material (Cell No.): 1x107 PBMCs per isolation
- Target Species: Mouse
Cell Analysis, Cell Isolation, Cell Isolation and Expansion, Mouse Cell Isolation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Analysis, Cell Isolation, Cell Expansion |
| Anzahl Zellen | 1 x 107 PBMCs per isolation |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | Forschungsqualität |
| Menge | 5 ml |
| Probentyp | Blood, Lymph Node, Spleen |