Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Amin
Artikelnummer. 10151003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10151003 2 ml 1 Stück
10161003 10 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10151003 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 14307D
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Hydrophile Dynabeads (2,8 μm) mit Aminogruppen
Die Aminogruppen auf der Oberfläche ermöglichen die direkte kovalente Bindung von Kohlenhydraten, Glykoproteinen und Glykolipiden durch reduktive Aminierung von Aldehyden. Zur Verwendung mit allen Probentypen geeignet.
  • Schnelle Bindung (weniger als 1 Stunde) bei neutralem bis hohem pH-Wert und Raumtemperatur
  • Keine weitere Oberflächenaktivierung erforderlich
  • Ausgezeichnete Reaktivität mit einer Vielzahl von quervernetzenden Reagenzien, die eine einfache Einführung weiterer alternativer Oberflächenchemien ermöglichen
  • Hervorragend für die Isolierung kleiner Komponenten wie Proteine und Peptide geeignet
  • Ermöglicht die C-terminale Kupplung von Proteinen
  • Gut geeignet für die Isolierung von Proteinen oder anderen Zielen mit Affinität für spezifische Kohlenhydratanteile
  • Konzentration: 2 x 109 Beads/ml
Aufreinigung hydrophober/hydrophiler Proteine, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Herstellung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Durchmesser (metrisch) 2,8 μm
Min. Elutionsvolumen 5 μl
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Versandbedingung Raumtemperatur
Probentyp Jeder Probentyp
Oberflächenfunktionalität Amin
Produktlinie Dynabeads
Menge 2 ml
Typ Bead mit Aminogruppe
Format Beads in Suspension
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.