Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD45
Artikelnummer. 10097892
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10097892 5 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10097892 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 11153D
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
5 ml Dynabeads CD45 mit monoklonalem Anti-CD45-Antikörper beschichtet.
Superparamagnetische Beads, die kovalent an Anti-Human-CD45-Antikörper gekoppelt sind, der die Isolierung oder Depletion von CD45+-Leukozyten direkt aus Vollblut, Buffy Coat oder MNC-Suspensionen ermöglicht.
Dynabeads CD45 können zur Anreicherung epithelialer Tumorzellen verwendet werden. Das CD45-Antigen wird auf myeloiden Zellen schwach exprimiert. Dynabeads CD15 in Kombination mit Dynabeads CD45 verwenden, um alle Leukozyten, einschließlich myeloide Zellen, effizient zu entfernen oder zu isolieren.
  • Effiziente Depletion humaner Leukozyten
  • Isolierung von Leukozyten direkt aus Vollblut für molekulare Anwendungen
  • Anreicherung zirkulierender Epithel-Tumorzellen
  • Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 5x108 Zellen
  • Zelltyp: Leukozyten, Tumorzellen
  • Isolierungsmethode: Depletion, Positivisolierung für molekulare Anwendungen
  • Ausgabeviabilität: >95 %
  • Probentyp: But, PBMC
  • Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x107 PBMCs pro Isolierung
  • Zielspezies: Human
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung humaner Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Tumorzellen, Leukozyten
Inhalt und Lagerung Dieses Produkt enthält: 5 ml Dynabeads™ CD45 mit monoklonalem Anti-CD45-Antikörper beschichtet.
Lagerung: 2 °C bis 8 °C. Nicht einfrieren.
Produkttyp Antikörperbeschichteter Bead
Isolierungstechnik Depletion, Positivisolierung für molekulare Anwendungen
Anzahl Zellen Zur Verarbeitung von insgesamt ∼5 x 10^9 Zellen
Ausgabegrad >95 %
Produktlinie DYNAL, Dynabeads
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität
Menge 5 mL
Probentyp PBMC, Blut
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterial (Zellzahl) 1x10^7 PBMCs pro Isolierung
Zielspezies Human
Durchmesser (metrisch) 4,5 μm