Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ DNA DIRECT™ Universal Kit
Artikelnummer. 10785403
Click to view available options
Menge:
300 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10785403
Marke: Invitrogen™ 63006
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Dynabeads sowie alle notwendigen Puffer und Lösungen
Bestehen aus nur wenigen Pipettierschritten und der magnetischen Trennung, wobei alle Vorgänge in einem einzigen Röhrchen durchgeführt werden
Kontaminierende PCR-Inhibitoren werden ohne Zentrifugationsschritte oder Verwendung von Phenol/Chloroform eliminiert. Das Kit eignet sich besonders für die Isolierung von DNA aus Bakterien und kultivierten Zellen sowie aus klinischen Proben und Geweben verschiedener Spezies.
  • Anwenderfreundliche, 10-minütige Isolierung genomischer DNA
  • Es ist nur eine winzige Menge an Ausgangsmaterial erforderlich, selbst Fingerstichproben können verwendet werden.
  • Protokolle wurden für den vollautomatischen Einsatz an Liquid-Handling-Robotern entwickelt, z. B. auf Biomek 2000, von Beckman Coulter, Genesis RSP von Tecan usw.
  • Isolierung PCR-fähiger genomischer DNA direkt aus Rohmaterial
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Automatisierte Aufreinigung genomischer DNA, automatisierte Nukleinsäureaufreinigung, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Aufreinigung genomischer DNA, gDNA aus tierischen Geweben und Zellen, gDNA aus Bakterien
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Pilze, Bakterien, Gewebe, Blut, Zellen, Wangenschleimhautproben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Produktlinie DNA DIRECT, DYNAL, Dynabeads
Produkttyp Universal-Kit
Menge 300 Aufreinigungen
Versandbedingung Raumtemperatur
Ziel Genomische DNA