Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ FlowComp™ Human CD14 Kit
Artikelnummer. 10006344
Click to view available options
Menge:
2 x 3 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10006344
Marke: Invitrogen™ 11367D
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
2 x 3 ml FlowComp; Dynabeads, 1 ml FlowComp; humaner CD14-Antikörper und 2 x 20 ml FlowComp; Release Buffer
Mit magnetischen Beads können reine CD14+-Monozyten aus Vollblut, Knochenmark, Buffy Coat, mononukleären Zellen (MNC) oder Gewebeextrakten positiv isoliert werden.
Die Zellen können mit dem FlowComp Release Buffer von den Beads freigesetzt werden.
  • Schnelle Isolierung von CD14+-Monozyten aus jeder Probe – keine Säulen erforderlich
  • Reine und beadfreie CD14+-Monozyten für Downstream-Prozesse
  • Kapazität: 2x109 PBMC oder 80 ml Vollblut oder 160 ml Buffy Coat
  • Zelltyp: Monozyten
  • Endprodukt: Zellen
  • Nicht für hohen Durchsatz geeignet
  • Isolierungsmethode: Positivisolierung – Zellen sind nach der Isolierung frei von Beads
  • Anzahl der Reaktionen: 40 Isolierungen
  • Reinheitsgrad: 99 %
  • Probentyp: Blut, Buffy Coat, PBMC
  • Zielspezies: Human
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung humaner Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Monozyten
Klonalität Monoklonal
Inhalt und Lagerung Das Kit enthält 2 x 3 ml FlowComp™ Dynabeads™, 1 ml FlowComp™ Human CD14-Antikörper und 2 x 20 ml FlowComp™ Release Buffer.
Lagerung bei: 2 – 8 °C
Produkttyp Kit für Zellen
Endprodukttyp Zellen
Format Beads in Lösung
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Isolierungstechnik Positivisolierung – Zellen sind nach der Isolierung frei von Beads
Ligandentyp Antikörper
Anzahl Zellen 2x10^9 PBMC oder 80 ml Vollblut oder 160 ml Buffy Coat
Anzahl Tests 40 Isolierungen
Produktlinie FlowComp
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität, 99 %
Menge 2 x 3 ml
Probentyp PBMC, Buffy Coat, Blut
Versandbedingung Raumtemperatur
Zielspezies Human
Durchmesser (metrisch) 2,8 μm