Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ FlowComp™ Mouse CD4+CD25+ Treg Cells Kit
Artikelnummer. 10721954
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10721954
Marke: Invitrogen™ 11463D
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
20 ml Mouse Depletion Dynabeads, 2 ml Antikörper-Mix, 1 ml FlowComp; Dynabeads (mTreg), 0,3 ml FlowComp; Maus-CD25-Antikörper und 6 ml FlowComp; Freisetzungspuffer
Das schonende und anwenderfreundliche Kit ermöglicht die Isolierung von hochreinen und funktionellen Maus-Treg-Zellen aus Maus-Lymphknoten oder Milz-Proben
Zellen sind nicht dem Stress ausgesetzt, durch eine Säule gegeben zu werden, die isolierten CD4+CD25+Foxp3+-Treg-Zellen sind beadfrei und durchflusskompatibel. Die Zellen können leicht expandiert werden und behalten ihre Suppressor-Funktion. Sie können einen Reinheitsgrad von >90 % Treg-Zellen erwarten. Über 88 % der isolierten CD25+-Zellen exprimieren Foxp3.
  • Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 1x109 Zellen
  • Zelltyp: T-Zellen (regulatorisch)
  • Endprodukt: Zellen
  • Isolierungsmethode: Negative & dann positive Isolierung
  • Anzahl der Reaktionen: 10 Isolierungen
  • Ausgabeviabilität: >95 %
  • Reaktivität: Maus
  • Probentyp: Lymphknoten, Milz
  • Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x108 Zellen pro Isolierung
  • Zielspezies: Maus
  • Hohe Reinheit der CD4+-CD25+-Foxp3+-Treg-Zellen
  • Es besteht keine Gefahr, dass die Ergebnisse durch die Isolierungsmethode beeinträchtigt werden.
  • Schonende auf Röhrchen basierende Methode – keine Säulen erforderlich
  • Hohe Reinheit, Rückgewinnung und Viabilität
  • Hohe CD25+-Foxp3+-Expression
  • Bead-freie Zellen – für die durchflusszytometrische Analyse geeignet
  • Treg-Zellen werden leicht erweitert und behalten ihren funktionellen Suppressionskapazität.
  • Ausgangsprobe: Milz- oder Lympknotenzellen
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung von Mauszellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp T-Zellen (regulatorisch)
Inhalt und Lagerung Das Kit enthält: 20 ml Mouse Depletion Dynabeads™, 2 ml Antikörpergemisch, 1 ml FlowComp™ Dynabeads™ (mTreg), 0,3 ml FlowComp™ Mouse CD25 Antibody und 6 ml FlowComp™ Release Buffer.
Aufbewahren bei: 2 – 8 °C
Produkttyp Kit für Zellen
Endprodukttyp Zellen
Isolierungstechnik Negativ- & dann Positivisolierung
Anzahl Zellen Zur Verarbeitung von insgesamt ∼1 x 10^9 Zellen
Anzahl Tests 10 Isolierungen
Ausgabegrad >95 %
Produktlinie DYNAL, Dynabeads, FlowComp
Menge 1 Kit
Reaktivität Maus
Probentyp Lymphknoten, Milz
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterial (Zellzahl) 1 x 10^8 Zellen pro Isolierung
Zielspezies Maus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.