Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Goat Anti-Mouse IgG
Beschreibung
Beinhaltet
5 ml Dynabeads, beschichtet mit polyklonalen Ziegen-Antikörpern gegen alle Maus-IgG-Subklassen.
Mit Maus-IgG zur Depletion oder zur Positivisolierung von Zellen für molekulare Zwecke verwenden. Jede Zelle kann aus beliebigen Proben aller Spezies isoliert werden, mit Ausnahme der Maus, und wird für weitere molekulare Analysen verwendet.
- Alle Zielzellen aller Spezies, außer Maus, depletieren.
- Zellen für molekulare Anwendungen direkt aus Vollblut isolieren.
- Einen Cocktail aus Maus-IgGs verwenden, um unerwünschte markierte Zellen zu löschen und unangetastete, bead- und antikörperfreie Zellen zu erhalten.
- Ausgangsproben: Vollblut, Nabelblut, MNC, Buffy-Coat, Maus-Milz/-Lymphknoten, Gewebeverdauungen
- Kapazität des Gesamtantikörpers: Verarbeitet insgesamt ca. 2x109 Zellen
- Zelltyp: Alle Zellen aller Spezies, außer Maus
- Isolierungsmethode: Depletion, Negativisolierung oder Positivisolierung
- Ausgabeviabilität: >95 %
- Reaktivität: Alle Spezies, außer Maus
- Probentyp: Blut, PBMC, Gewebeextrakte
- Ausgangsmaterial (Zell-Nr. ): 1x107 PBMCs pro Isolierung
- Zielspezies: Alle Spezies, außer Maus
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung humaner Zellen, sekundäre Zellisolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Antikörperfragment | Gesamter Antikörper |
| Zelltyp | Alle Zellen aller Spezies, außer Maus |
| Klonalität | polyklonal |
| Inhalt und Lagerung | Dieses Produkt enthält: 5 ml Dynabeads™, beschichtet mit polyklonalen Ziegen-Antikörpern gegen alle Maus-IgG-Subklassen. Bei 2 bis 8 °C lagern. |
| Produkttyp | Antikörperbeschichteter Bead |
| Farbstofftyp | Dynabeads™ |
| Wirtsspezies | Ziege |
| Isolierungstechnik | Depletion, Negativisolierung oder Positivisolierung |
| Anzahl Zellen | Zur Verarbeitung von insgesamt ∼2 x 10^9 Zellen |
| Ausgabegrad | >95 % |
| Mehr anzeigen |