Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Human DC Enrichment Kit
Beschreibung
Beinhaltet
2x 10 ml Depletion MyOne; Streptavidin Dynabeads und 4 ml Antikörper-Mix mit einer optimierten Mischung aus biotinylierten monoklonalen Antikörpern gegen CD3, CD14, CD16, CD19, CD56 und Glykophorin A.
Das Kit depletiert T-Zellen, B-Zellen, Monozyten/Makrophagen, Granylozyten, NK-Zellen und Erythrozyten. Hochangereicherte DC sind bead- und antikörperfrei und können in jedem funktionellen Assay verwendet werden. Die Zellen sollten weiter sortiert werden, um eine hohe Reinheit bestimmter gewünschter DC-Subpopulationen zu erhalten.
- Hohe Wiederfindung (80–100 %) der lebensfähigen DC aller Subpopulationen erhalten.
- Erhebliche Reduzierung von Sortierzeit und -volumen im Vergleich zur Sortierung, wodurch auch Geld gespart wird
- Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 2x109 Zellen
- Zelltyp: Dendritische Zellen
- Isolierungsmethode: Negativisolierung
- Ausgabeviabilität: >95 %
- Probentyp: PBMC
- Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x107 PBMCs pro Isolierung
- Zielspezies: Human
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung humaner Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Dendritische Zellen |
| Inhalt und Lagerung | Das Kit enthält: 2x 10 ml Depletion MyOne™; Streptavidin Dynabeads™ und 4 ml Antikörper-Mix mit einer optimierten Mischung aus biotinylierten monoklonalen Antikörpern gegen CD3, CD14, CD16, CD19, CD56 und Glykophorin A. Bei 2 bis 8 °C lagern. |
| Produkttyp | Kit für Zellanreicherung |
| Isolierungstechnik | Negativisolierung |
| Anzahl Zellen | Zur Verarbeitung von insgesamt ∼2 x 10^9 Zellen |
| Ausgabegrad | >95 % |
| Produktlinie | DYNAL, Dynabeads |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | Forschungsqualität |
| Menge | 2 x 10 ml |
| Probentyp | PBMC |
| Mehr anzeigen |