Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-450 Tosyl-aktiviert
Beschreibung
Beinhaltet
5 ml Beads bei einer Konzentration von 4 x 108 Beads/ml in destilliertem Wasser
Die Beads bewirken in Antikörpern kovalente Bindungen mit primären Amino- und Sulfhydrylgruppen, um diese in optimaler Ausrichtung für die Proteinbindung an der Zelloberfläche zu positionieren. Durch einen schwachen Hintergrund und kovalente Bindung der Antikörper sind diese Beads eine ausgezeichnete Wahl für Zelltrennungsanwendungen, wenn eine anschließende Freisetzung der Beads nicht erforderlich ist.
- Schnelle Zelldepletion oder Positivisolierung von Zielzellen für eine nachfolgende Molekularanalyse
- Hervorragend für Zellisolationsverfahren, bei denen Ihr eigener spezieller Antikörper verwendet wird
- Mehrere Antikörper können auf denselben Beads für nicht-zellbasierte Anwendungen (z. B. Zellaktivierung) gekoppelt werden.
- Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 2x109 Zellen
- Zelltyp: Alle Zellen aus allen Spezies
- Isolierungsmethode: Depletion, Positivisolierung für molekulare Anwendungen
- Ausgabeviabilität: >95 %
- Reaktivität: Alle Spezies
- Probentyp: Blut, PBMC, Gewebeextrakte
- Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x107 Zellen pro Isolierung
- Zielspezies: Alle Spezies
Zellanalyse, Zellisolierung, Zellisolierung und -expansion, Humanzellisolierung, Mauszellisolierung, Organellenisolierung, sekundäre Zellisolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Alle Zellen aus allen Spezies |
| Inhalt und Lagerung | Enthält: 5 ml Beads bei einer Konzentration von 4 × 10^8 Beads/ml in destilliertem Wasser Lagerung: 2 °C bis 8 °C. |
| Produkttyp | Tosylaktivierter Bead |
| Isolierungstechnik | Depletion, Positivisolierung für molekulare Anwendungen |
| Anzahl Zellen | Zur Verarbeitung von insgesamt ∼2 x 10^9 Zellen |
| Ausgabegrad | >95 % |
| Produktlinie | DYNAL, Dynabeads |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | Forschungsqualität |
| Menge | 5 mL |
| Reaktivität | Alle Spezies |
| Mehr anzeigen |