Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Mouse CD4
Artikelnummer. 10706283
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10706283 5 mL 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10706283
Marke: Invitrogen™ 11445D
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
5 ml Dynabeads Mouse CD4 (L3T4), mit monoklonalem Anti-L3T4-Antikörper beschichtet. Das L3T4-Antigen wird auf Maus-Thymozyten und den T-Helfer-Subpopulationen reifer T-Zellen aller gängigen Mausstämme exprimiert
Mit Magnet-Beads können Maus-CD4+ T-Zellen direkt aus jeder Probe, z. B. Gewebeextrakten aus Milz oder Lymphknoten, Vollblut, Knochenmark und mononukleären Zellen (MNC), isoliert oder entfernt werden
  • Schnelle Isolierung von Maus-CD4+-T-Zellen aus jeder Probe – keine Säulen erforderlich
  • Positivisolierung für nachfolgende molekulare Assays oder effiziente Depletion von Maus-CD4+-T-Zellen
  • Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 2x109 Zellen
  • Zelltyp: T-Zellen (CD4)
  • Isolierungsmethode: Negativisolierung
  • Ausgabeviabilität: >95 %
  • Reaktivität: Maus
  • Probentyp: Blut, Lymphknoten, Milz
  • Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x107 Zellen pro Isolierung
  • Zielspezies: Maus
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung von Mauszellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp T-Zellen (CD4)
Inhalt und Lagerung Dieses Produkt enthält: 5 ml Dynabeads™ Mouse CD4 (L3T4), mit monoklonalem Anti-L3T4-Antikörper beschichtet.
Das L3T4-Antigen wird auf Maus-Thymozyten und T-Helfer-Subpopulationen reifer
T-Zellen aller gängigen Mausstämme exprimiert.
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Produkttyp Antikörperbeschichteter Bead
Isolierungstechnik Negativisolierung
Anzahl Zellen Zur Verarbeitung von insgesamt ∼2 x 10^9 Zellen
Ausgabegrad >95 %
Produktlinie DYNAL, Dynabeads
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität
Menge 5 mL
Reaktivität Maus
Probentyp Lymphknoten, Blut, Milz
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterial (Zellzahl) 1x10^7 Zellen pro Isolierung
Zielspezies Maus
Durchmesser (metrisch) 4,5 μm