Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Pan Mouse IgG
Beskrivning
Innehåller
5 ml Dynabeads Pan Maus-IgG, beschichtet mit monoklonalem Human-Anti-Maus-IgG. Der monoklonale Antikörper ist ein eindeutiges, Fc-spezifisches Human-Anti-Maus-IgG4 und zeigte keine Kreuzreaktivität mit IgG aus Mensch, Ratte, Hamster, Ziege, Kaninchen und Meerschweinchen.
Dynabeads Pan Mouse IgG binds monoclonal mouse IgGs of your choice for specific cell isolation or depletion. It will bind all subclasses of mouse IgG and is Fc specific. Low amount of IgG is required for binding. All cells from all species except from mouse can be isolated with this product, depending only on the specific antibody of choice.
- Depletion—cells can be depleted from a sample
- Positive isolation—cells can be positively isolated from a sample for molecular applications
- Negative isolation—cells can be negatively isolated from a PBMC sample by adding an antibody cocktail of mouse IgGs towards the unwanted cells. Compatible with flow cytometry.
Note:
For cellular assays we recommend positive isolation followed by release of beads from the cells. Recommended product for bead-free cells: Dynal CELLection Pan Mouse IgG (Cat. No. 115-31D) in combination with your mouse IgG.
Starting samples:
Whole blood, PBMC, buffy coat, tissue digests.
Dynabeads Pan Maus-IgG bindet alle Subklassen von Maus-IgG und ist Fc-spezifisch. Für die Bindung ist nur eine geringe IgG-Menge erforderlich. Alle Zellen aus allen Spezies außer der Maus können mit dem Produkt isoliert werden, je nach dem gewählten spezifischen Antikörper.
- Die Zellen können aus der Probe depletiert werden
- Die Zellen können für molekulare Anwendungen positiv aus der Probe isoliert werden
- Die Zugabe des Antikörper-Cocktails aus Maus-IgGs zu unerwünschten Zellen ermöglicht die Negativisolierung von Zellen aus der PBMC-Probe
- Für die Durchflusszytometrie geeignet
- Ausgangsproben: Vollblut, PBMC, Buffy Coat, Gewebeextrakt
- Kapazität des Gesamtantikörpers: Verarbeitet insgesamt ca. 2x109 Zellen
- Zelltyp: Alle Zellen aller Spezies, außer Maus
- Ausgabeviabilität: >95 %
- Reaktivität: Alle Spezies, außer Maus
- Probentyp: Blut, PBMC, Gewebeextrakte
- Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x107 PBMCs pro Isolierung
- Zielspezies: Alle Spezies, außer Maus
Für zelluläre Assays empfehlen wir eine Positivisolierung mit anschließender Freisetzung der Beads von den Zellen. Produktempfehlung für Bead-freie Zellen: Dynal CELLection Pan Maus-IgG in Kombination mit Ihrem Maus-IgG.
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin Immunpräzipitation (ChIP), Isolierung humaner Zellen, RNAi, Epigenetik und Erforschung nicht-kodierender RNA, sekundäre Zellisolierung
Beställningsinfo
Versandbedingung: Raumtemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Antikörperfragment | Gesamter Antikörper |
| Zelltyp | Alle Zellen aller Spezies, außer Maus |
| Klonalität | Monoklonal |
| Inhalt und Lagerung | Dieses Produkt enthält: 5 ml Dynabeads™ Pan-Maus-IgG, mit monoklonalem Human-Anti-Maus-IgG beschichtet. Der monoklonale Antikörper ist ein eindeutiges, Fc-spezifisches Human-Anti-Maus-IgG4 und zeigte keine Kreuzreaktivität mit IgG aus Mensch, Ratte, Hamster, Ziege, Kaninchen und Meerschweinchen. Bei 2 bis 8 °C lagern. |
| Produkttyp | Antikörperbeschichteter Bead |
| Farbstofftyp | Dynabeads™ Pan |
| Wirtsspezies | Human |
| Enthält | 5 mL Dynabeads Pan Mouse IgG coated with monoclonal human anti-mouse IgG. The monoclonal antibody is unique Fc-specific human anti-mouse IgG4, and it shown no cross reactivity to human, rat, hamster, goat, rabbit and guinea pig IgG. |
| Isolierungstechnik | Depletion, Negativisolierung oder Positivisolierung |
| Anzahl Zellen | Zur Verarbeitung von insgesamt ∼2 x 10^9 Zellen |
| Visa mer |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.