Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human CD8 T Cells Kit
Artikelnummer. 10268813
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10268813 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10268813 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 11348D
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
10 ml Depletion Dynabeads und 2 ml Antikörper-Mix mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes CD4, CD14, CD16 (a und b), CD19, CD36, CD56, CD123 und CD235a (Glykophorin A)
Zur Isolierung von reinen und lebensfähigen, unveränderten CD8+-T-Zellen aus PBMC durch Negativisolierung
Mit dem Dynabeads Untouched; Human CD8 T Cells Kit können CD4+-T-Zellen, B-Zellen, NK-Zellen, Monozyten, Thrombozyten, dendritische Zellen, Granulozyten und Erythrozyten entfernt werden. Die negativ isolierten humanen CD8+-Zellen verbleiben in der Probe und haben keinen Kontakt mit den Dynabeads. Die bead- und antikörperfreien CD8+-T-Zellen sind wirklich unverändert und in perfekter Verfassung für jeden funktionellen Assay oder jede Anwendung.
  • Hohe Reinheit, Wiederfindung und Viabilität von humanen, unveränderten CD8+-T-Zellen
  • Anwenderfreundlich und nach oben skalierbar
  • Keine Säulen erforderlich
  • Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 1x109 Zellen
  • Zelltyp: T-Zellen (CD8)
  • Endprodukt: Zellen
  • Nicht für hohen Durchsatz geeignet
  • Isolierungsmethode: Negativisolierung
  • Anzahl der Reaktionen: 100 Isolierungen
  • Ausgabeviabilität: >95 %, >98 %
  • Probentyp: PBMC
  • Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x107 PBMCs pro Isolierung
  • Zielspezies: Human
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung humaner Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp T-Zellen (CD8)
Klonalität Monoklonal
Inhalt und Lagerung Das Kit enthält: 10 ml Depletion Dynabeads™ und 2 ml Antikörper-Mix mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes CD4, CD14, CD16a, CD16b, CD19, CD36, CD56, CD123 und CD235a (Glykophorin A).
Lagerungsbedingungen: 2 °C bis 8 °C. Nicht einfrieren.
Produkttyp Kit für die Isolierung von Zellen
Endprodukttyp Zellen
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Isolierungstechnik Negativisolierung
Anzahl Zellen Zur Verarbeitung von insgesamt ∼1 x 10^9 Zellen
Anzahl Tests 100 Isolierungen
Ausgabegrad >95 %, >98 %
Produktlinie DYNAL, Dynabeads, Untouched
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität
Menge 1 Kit
Probentyp PBMC
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterial (Zellzahl) 1x10^7 PBMCs pro Isolierung
Zielspezies Human
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.