Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human T Cells Kit
Artikelnummer. 10033093
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10033093 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10033093 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 11344D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1134.00 €
    1020.65 € / 1 Stück
    Sparen 113.35 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
10 ml Depletion Dynabeads und 2 ml Antikörper-Mix mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes CD14, CD16 (a und b), CD19, CD36, CD56, CD123 und CD235a (Glykophorin A)
Verwenden Sie das Kit, um reine und lebensfähige, unveränderte T-Zellen durch Negativisolierung aus PBMC zu isolieren
Das Kit depletiert B-Zellen, NK-Zellen, Monozyten, Thrombozyten, dendritische Zellen, Granulozyten und Erythrozyten. Die negativ isolierten humanen T-Zellen verbleiben in der Probe und haben keinen Kontakt mit Dynabeads. Die bead- und antikörperfreien T-Zellen sind wirklich unberührt sowie in perfekter Verfassung für jeden funktionellen Assay und jede Anwendung.
  • Hohe Reinheit, Rückgewinnung und Viabilität von humanen, unberührten T-Zellen
  • Anwenderfreundlich und nach oben skalierbar
  • Keine Säulen erforderlich
  • Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 1x109 Zellen
  • Zelltyp: T-Zellen (Gesamtpopulation)
  • Endprodukt: Zellen
  • Isolierungsmethode: Negativisolierung
  • Anzahl der Reaktionen: 100 Isolierungen
  • Ausgabeviabilität: >95 %
  • Probentyp: PBMC
  • Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x107 PBMCs pro Isolierung
  • Zielspezies: Human
Methodik:
Ein Antikörper-Mix gegen die Nicht-T-Zellen wird der Probe hinzugefügt und wird an die Zellen gebunden. Dynabeads werden hinzugefügt und binden sich während einer kurzen Inkubation an antikörpermarkierte Zellen. Die mit Beads gebundenen Zellen werden schnell auf dem Magneten getrennt und verworfen. Die verbleibenden negativ isolierten und unberührten menschlichen T-Zellen können direkt im Durchflusszytometer analysiert und in jeder Anwendung verwendet werden.
Eine negative Isolierungsstrategie isoliert reine und wirklich unberührte Zellen. Wenn die maximale Zellreinheit entscheidend ist, wird eine positive Zellisolierungsstrategie empfohlen.
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung humaner Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp T-Zellen (Gesamtpopulation)
Inhalt und Lagerung Das Kit enthält: 10 ml Depletion Dynabeads™ und 2 ml Antikörper-Mix mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes CD14, CD16 (a und b), CD19, CD36, CD56, CD123 und CD235a (Glykophorin A).
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Produkttyp Kit für die Isolierung von Zellen
Endprodukttyp Zellen
Isolierungstechnik Negativisolierung
Anzahl Zellen Zur Verarbeitung von insgesamt ∼1 x 10^9 Zellen
Anzahl Tests 100 Isolierungen
Ausgabegrad >95 %
Produktlinie DYNAL, Dynabeads, Untouched
Menge 1 Kit
Probentyp PBMC
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterial (Zellzahl) 1x10^7 PBMCs pro Isolierung
Zielspezies Human
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.