Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Mouse CD4 Cells Kit
Artikelnummer. 10252133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 ml
2 x 10 ml
Packungsgröße:
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10252133 2 x 10 ml 2 Stück
10236794 4 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10252133 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 11415D
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
20 ml Maus Depletions-Dynabeads und 2 ml Antikörpergemisch mit monoklonalen Antikörpern gegen CD8, CD11b, CD16/32, CD45R und Ter-119. Diese Reagenzien reichen zur Verarbeitung von ca. 1 x 10 aus9 Zellen
Kann an die Probengröße angepasst werden
Dynabeads Untouched Maus-CD4-Zellen enthalten sowohl superparamagnetische 4,5 μ große Dynabeads (mit einem kovalent an die Bead-Oberfläche gebundenen polyklonalen Schaf-Anti-Ratte-IgG-Antikörper) als auch eine Mischung monoklonaler Antikörper. Diese Kombination wurde für die Depletion von CD4-negativen Leukozyten aus Einzelzellsuspensionen aus der Milz oder Lymphknoten von Mäusen entwickelt. Nach dem Depletionsverfahren sind die negativ isolierten, unberührten Maus-CD4+-Zellen rein, lebensfähig und können in jedem Downstream-Prozess verwendet werden.
  • Schnelle Isolierung der unberührten Maus-CD4
  • T-Zellen – keine Säulen erforderlich
  • Die reinen und lebensfähigen Maus-CD4+-T-Zellen sind für jeden Downstream-Prozess geeignet
  • Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 1x109 Zellen
  • Zelltyp: T-Zellen (CD4)
  • Isolierungsmethode: Negativisolierung
  • Ausgabeviabilität: >95 %
  • Reaktivität: Maus
  • Probentyp: Lymphknoten, Milz
  • Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x107 Zellen pro Isolierung
  • Zielspezies: Maus
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung von Mauszellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp T-Zellen (CD4)
Inhalt und Lagerung Enthält: 20 ml Mouse Depletion Dynabeads™ und 2 ml Antikörper-Mix mit monoklonalen Antikörpern gegen CD8, CD11b, CD16/32, CD45R und Ter-119. Diese Reagenzien reichen zur Verarbeitung von ∼ 1 × 109 Zellen.
Die Kit-Komponenten bei 2 °C bis 8 °C lagern.
Produkttyp Kit für die Isolierung von Zellen
Isolierungstechnik Negativisolierung
Anzahl Zellen Zur Verarbeitung von insgesamt ∼1 x 10^9 Zellen
Ausgabegrad >95 %
Produktlinie DYNAL, Dynabeads
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität
Menge 2 x 10 ml
Reaktivität Maus
Probentyp Lymphknoten, Milz
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterial (Zellzahl) 1x10^7 Zellen pro Isolierung
Zielspezies Maus
Durchmesser (metrisch) 4,5 μm