Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Mouse CD4 Cells Kit
Beschreibung
Beinhaltet
20 ml Maus Depletions-Dynabeads und 2 ml Antikörpergemisch mit monoklonalen Antikörpern gegen CD8, CD11b, CD16/32, CD45R und Ter-119. Diese Reagenzien reichen zur Verarbeitung von ca. 1 x 10 aus9 Zellen
Dynabeads Untouched Maus-CD4-Zellen enthalten sowohl superparamagnetische 4,5 μm große Dynabeads (mit einem kovalent an die Bead-Oberfläche gebundenen polyklonalen Schaf-Anti-Ratte-IgG-Antikörper) als auch eine Mischung monoklonaler Antikörper. Diese Kombination wurde für die Depletion von CD4-negativen Leukozyten aus Einzelzellsuspensionen aus der Milz oder Lymphknoten von Mäusen entwickelt. Nach dem Depletionsverfahren sind die negativ isolierten, unberührten Maus-CD4+-Zellen rein, lebensfähig und können in jedem Downstream-Prozess verwendet werden.
- Schnelle Isolierung der unberührten Maus-CD4
- T-Zellen – keine Säulen erforderlich
- Die reinen und lebensfähigen Maus-CD4+-T-Zellen sind für jeden Downstream-Prozess geeignet
- Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 1x109 Zellen
- Zelltyp: T-Zellen (CD4)
- Isolierungsmethode: Negativisolierung
- Ausgabeviabilität: >95 %
- Reaktivität: Maus
- Probentyp: Lymphknoten, Milz
- Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x107 Zellen pro Isolierung
- Zielspezies: Maus
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung von Mauszellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | T-Zellen (CD4) |
| Inhalt und Lagerung | Das Kit enthält: 4 ml Mouse Depletion Dynabeads™ und 0,4 ml Antikörper-Mix mit monoklonalen Antikörpern gegen CD8, CD11b, CD16/32, CD45R und Ter-119. Bei 2 bis 8 °C lagern. |
| Produkttyp | Kit für die Isolierung von Zellen |
| Endprodukttyp | Zellen |
| Isolierungstechnik | Negativisolierung |
| Anzahl Zellen | Verarbeitet 2 x 10^8 Zellen |
| Produktlinie | DYNAL, Dynabeads |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | Forschungsqualität |
| Menge | 4 ml |
| Reaktivität | Maus |
| Mehr anzeigen |