Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 96 High Range DNA Marker
Beschreibung
Beinhaltet
Der E-Gel™ DNA-Marker für große Bandbreite wird mit 10 μg/ml in 10 mmol Tris-HCl (pH 7,5), 1 mmol EDTA, 0,0025 % Bromophenolblau, 5 % Glycerin geliefert; für 100 Anwendungen
Diese Leiter wurde speziell für die klare Bandentrennung auf E-Gel™ 96-Gelen entwickelt und enthält 5 Bänder mit einer Größe von 400 bis 10.000 bp. Diese Leiter wird in einem optimierten E-Gel-Ladepuffer vorgemischt geliefert. Kompatibel mit E-Gel™, E-Gel™ 48, E-Gel™ 96 Gelen.
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • 2x 1 ml E-Gel 96 DNA-Leiter für den hohen Bereich • 1 ml 1X E-Gel Probenladepuffer Lagerung bei Raumtemperatur oder bei 4 °C bis zu 6 Monate. Längere Lagerung bei -20 °C. |
| Konzentration | 0,005 µg/µl |
| Geltyp | Agarose |
| Sofort einsatzbereit | Ja |
| Probenladevolumen | 1 ml |
| Größenbereich | 400 bp bis 10000 bp |
| Volumen (metrisch) | 2 x 1000 µl |
| Gelkompatibilität | E-Gel™ Agarosegele |
| Menge | 100 Anwendungen |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Trockeneis |
| Mehr anzeigen |