Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Agarose-Gele mit SYBR™ Safe DNA Gel-Färbemittel, 2 %
Click to view available options
:
18 Gele
Beschreibung
Beinhaltet
Enthält eine Multipackung mit 18 Gelen.
- Gebrauchsfertig mit Agarose, Elektroden und DNA-Färbemitteln, verpackt in einer trockenen, UV-transparenten Einweg-Kassette
- Es müssen keine Gele angesetzt, Puffer hergestellt, Färbe- und Entfärbeschritte durchgeführt oder Gelboxen montiert werden
- Bieten eine ausgezeichnete Auflösung und Klarheit in 12 Minuten und eignen sich hervorragend für die Analyse von PCR-Produkten, Restriktionsdigestiva und Plasmid-Präparaten
- 2-Well, mit einem Kamm
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält eine Multipackung mit 18 Gelen. Bei Raumtemperatur lagern. |
| Gelanteil (%) | 2 % |
| Geltyp | E-Gel |
| Produkttyp | Agarose-Gel |
| Wells | 12-Well |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Weniger gefährlich |
| In Gelfarbstoff | SYBR-sicher |
| Produktlinie | E-Gel |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Wellformat | Einzelkamm |