Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ CloneWell™ Agarose Gels with SYBR Safe™ DNA Gel Stain, 0.8%
Artikelnummer. 10476863
Change view
Click to view available options
Menge:
18/Packung
Packungsgröße:
18 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10476863 18/Packung 18 Stück
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10476863
Marke: Invitrogen™ G661808
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Beinhaltet
Contains 18 gels
Ungefährlicher
  • For isolating DNA bands separated by agarose gel electrophoresis
  • No additional gel purification steps required after electrophoresis
  • Remove purified DNA directly from the well with a pipette
  • Minimize DNA damage and get more colony forming units
  • DNA extracted from CloneWell gels is compatible with common cloning methods such as restriction cloning, TOPO™ cloning, and Gateway™ cloning
  • Features two rows of wells: To extract DNA band of interest without conventional gel purification, load sample into the top row and electrophorese until the band moves into the bottom row of wells; Then use a pipette to remove purified DNA band
  • Guides on the gel cassette help track the band of interest
  • The 0.8% agarose concentration is optimal for separating bands up to 5 kb in length
  • SYBR™ Safe DNA Gel Stain is incorporated into the gel itself, allowing the user to visually monitor migration on a blue-light transilluminator
Agarose Gel Electrophoresis, Agarose Gel Extraction, DNA and RNA Purification and Analysis, DNA Extraction, Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting, PCR Product Clean-Up
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 0.8%
Produkttyp Agarose Gel Cassette
Kitinhalt Contains 18 gels
Menge 18/Packung
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur