Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Doppelkamm Agarose-Gele, 2 %
Click to view available options
:
18 Gele
Beschreibung
Beinhaltet
Jede Standardbox mit E-Gel Doppelkamm-Gelen enthält 18 Gele und eine Anleitung.
- Lieferung in einem Mini-Gel-Format mit zwei Reihen
- Jede Reihe enthält 8 Proben-Wells und 1 Well für einen Marker
- Der Abstand zwischen den Wells ist mit 8-Kanal-Pipettierern für eine einfache Beladung mit hohem Durchsatz kompatibel
- Verschlossene, fertige Agarose-Gele für die schnelle, bequeme und einfache Elektrophorese
- Jedes E-Gel™ ist gebrauchsfertig zur Verwendung mit Agarose, Elektroden und DNA-Farbstoff und in einer trockenen, UV-durchlässigen Einweg-Kassette verpackt
- Zur Analyse von PCR-Produkten, Restriktionsverdau und Plasmidpräparaten
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Jede Standardbox mit E-Gel™ Doppelkamm-Gelen enthält 18 Gele und eine Anleitung. Bei Raumtemperatur lagern. |
| Gelanteil (%) | 2 % |
| Geltyp | E-Gel |
| Produkttyp | Agarose-Gel |
| Wells | 2 x 8-Well |
| In Gelfarbstoff | Ethidiumbromid |
| Produktlinie | E-Gel |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Wellformat | Doppelkamm |