Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Allzweck-Agarose-Gele, 2 %
Artikelnummer. 12060136
Change view
Click to view available options
:
18 Gele
Artikelnummer.
12060136 18 Gele
1 options
Artikelnummer. 12060136
Marke: Invitrogen™ G501802
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Enthält eine Multipackung mit 18 Gelen.
Verschlossene, fertige Agarose-Gele für die schnelle, bequeme und einfache Elektrophorese
  • Gebrauchsfertig mit Agarose, Elektroden und DNA-Färbemitteln, verpackt in einer trockenen, UV-transparenten Einweg-Kassette
  • Es müssen keine Gele angesetzt, Puffer hergestellt, Färbe- und Entfärbeschritte durchgeführt oder Gelboxen montiert werden
  • Bieten eine ausgezeichnete Auflösung und Klarheit in 12 Minuten und eignen sich hervorragend für die Analyse von PCR-Produkten, Restriktionsdigestiva und Plasmid-Präparaten
  • 12-Well, mit einem Kamm
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält eine Multipackung mit 18 Gelen. Bei Raumtemperatur lagern.
Gelanteil (%) 2 %
Geltyp E-Gel
Wells 12-Well
In Gelfarbstoff Ethidiumbromid
Versandbedingung Raumtemperatur
Wellformat Einzelkamm
Produktlinie E-Gel
Produkttyp Agarose-Gel
compliance-icons
Produktidentifikator
  • E-Gel 2% General Purpose Agarose 18-Pak
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3(2H)-isothiazolone,5-chloro-2-methyl-with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone