Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Go! Agarose Gels, 1%
Artikelnummer. 12003589
Click to view available options
Menge:
10 Gele/Pckg.
20 Gele/Pckg.
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 12003589
Marke: Invitrogen™ G442001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Durchführung der Agarose-Gelelektrophorese mit nur wenigen zu analysierenden Proben
  • Die vorgegossenen Agarose-Gelkassetten verfügen jeweils über vier Wells und sind mit einem durch Blaulicht anregbaren Nukleinsäure-Farbstoff vorgemischt
  • Kann bei Raumtemperatur gelagert werden und ist ohne zusätzliche Puffer oder Reagenzien gebrauchsfertig
  • Speziell für die Verwendung mit den Komponenten von E-Gel Go! System
  • Für eine schnelle Überprüfung von Endpunkt-PCRs, Restriktionsverdauungen, Plasmid-Präparationen oder anderen molekularbiologischen Reaktionen
  • Die firmeneigenen Farbstoffe bieten eine hohe Detektionsempfindlichkeit und können mit üblichen UV-Transilluminatoren visualisiert werden
  • Bei Verwendung von blauem Licht müssen die Banden durch einen gelben Filter betrachtet werden
  • Scharfe Banden und reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse
  • Einzelkamm-Well-Format, Probenvolumen; 10 μl
  • Für DNA-Fragmente bis 4 kbp
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Compatible Ladders E-Gel™ 1 Kb Plus Express Leiter
Inhalt und Lagerung • Jede Packung enthält 20 einzeln versiegelte 1%ige E-Gele™ Go! Agarose-Gelkassetten
Lagerung bei Raumtemperatur.
Gelanteil (%) 1 %
Geltyp E-Gel
Produkttyp Go Agarose-Gel
Probenladevolumen 10 µl
Trennbereich 100 bp bis 4 kb
Färbemitteltyp SYBR™ Gold
Wells 4-Well
Menge 20 Gele/Pckg.
Versandbedingung Raumtemperatur
Systemtyp E-Gel™ Go!
Wellformat Einzelkamm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.