Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Go! Agarose Gels, 2%
Artikelnummer. p-4926741
Click to view available options
Menge:
10 Gele/Pckg.
20 Gele/Pckg.
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 12393643
Marke: Invitrogen™ G441002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Durchführung der Agarose-Gelelektrophorese mit nur wenigen zu analysierenden Proben
  • Die vorgegossenen Agarose-Gelkassetten verfügen jeweils über vier Wells und sind mit einem durch Blaulicht anregbaren Nukleinsäure-Farbstoff vorgemischt
  • Kann bei Raumtemperatur gelagert werden und ist ohne zusätzliche Puffer oder Reagenzien gebrauchsfertig
  • Speziell für die Verwendung mit den Komponenten von E-Gel Go! System
  • Für eine schnelle Überprüfung von Endpunkt-PCRs, Restriktionsverdauungen, Plasmid-Präparationen oder anderen molekularbiologischen Reaktionen
  • Die firmeneigenen Farbstoffe bieten eine hohe Detektionsempfindlichkeit und können mit üblichen UV-Transilluminatoren visualisiert werden
  • Bei Verwendung von blauem Licht müssen die Banden durch einen gelben Filter betrachtet werden
  • Scharfe Banden und reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse
  • Einzelkamm-Well-Format
  • Probenvolumen, 10 μl
  • Für lineare doppelsträngige DNA-Fragmente von 1,5 kbp bis 100 bp bieten die 2 %-Gele eine ausgezeichnete Auflösung und Trennung
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Compatible Ladders E-Gel™ 1 Kb Plus Express Leiter
Inhalt und Lagerung • Jede Packung enthält 10 einzeln versiegelte 2%ige E-Gel™ Go! Agarose-Gelkassetten
Bei Raumtemperatur lagern.
Gelanteil (%) 2 %
Geltyp E-Gel
Produkttyp Go Agarose-Gel
Probenladevolumen 10 µl
Trennbereich 50 bp bis 2 kb
Färbemitteltyp SYBR™ Gold
Wells 4-Well
Menge 10 Gele/Pckg.
Versandbedingung Raumtemperatur
Systemtyp E-Gel™ Go!
Wellformat Einzelkamm