Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Go! Agarose-Gele-Starterkit, 1 %
Click to view available options
Menge:
10 Gele
Beschreibung
Beinhaltet
1 x E-Gel Go! Basis mit Netzkabel. 1 x 10-Packung mit 1 % E-Gel Go! fertige Agarose-Gelkassetten. 1 x 100 Applikationsröhrchen der E-Gel 1 Kb Plus DNA-Leiter. 4 x 1.25 ml-Röhrchen mit E-Gel-Ladepuffer.
- E-Gel 1 Kb Plus DNA-Marker ist ein intuitiver Marker für die meisten Anwendungen
- Die im Lieferumfang enthaltene Basis ist ein tragbares, leistungsstarkes Gerät zum Betrieb und zur Visualisierung von E-Gel Go! Agarose-Fertiggelen
- Schlankes Design, minimale Stellfläche und geringes Gewicht
- Die Basisstation dient als Stromversorgung für die Ausführung von Agarose-Gelkassetten im Fertigbereich sowie als Transilluminator mit blauem Licht, um Ergebnisse in Echtzeit anzuzeigen
- Speziell entwickelt für außergewöhnlichen Komfort, wenn nur wenige Proben überprüft werden müssen
- Jede Gelkassette verfügt über vier Spuren, die für Proben oder Referenzstandards verwendet werden können
- Die Kassetten sind mit einer hochempfindlichen, blaulichterregbaren Nukleinsäure-Färbung vorgefärbt
- Die DNA-Leiter hat 12 Bänder mit regelmäßigen Abständen in einem Bereich von 1 Kb bis 12 Kb, ein Band zur schnellen Orientierung bei 1650 Basenpaaren, die mit dem 2 Kb-Band ein eindeutiges Doppelband bildet, sowie sieben Bänder mit runden Molekulargewichtsgrößen unter 1 Kb
- E-Gel 1 Kb Plus DNA-Leiter ist speziell mit minimalen Salzen formuliert
- E-Gel Go! Gele enthalten einen Kamm mit einem Well
- Probenvolumen, 10 μl:
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1 % |
| Produkttyp | Agarose-Gel-Starterkit |
| Wells | 4-Well |
| Kitinhalt | 1 x E-Gel Go! Basis mit Netzkabel. 1 x 10-Packung mit 1 % E-Gel Go! fertige Agarose-Gelkassetten. 1 x 100 Applikationsröhrchen der E-Gel 1 Kb Plus DNA-Leiter. 4 x 1.25 ml-Röhrchen mit E-Gel-Ladepuffer. |
| Menge | 10 Gele |
| Lagerungsbedingungen | Raumtemperatur |