Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ High-ReSolution Agarose Gels, 4%
Artikelnummer. 11584996
Click to view available options
:
18 Gele
Artikelnummer. 11584996
Marke: Invitrogen™ G501804
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Enthält eine Multipackung mit 18 Gelen.
Verschlossene, fertige Agarose-Gele für die schnelle, bequeme und einfache Elektrophorese
  • Gebrauchsfertig mit Agarose, Elektroden und DNA-Färbemitteln, verpackt in einer trockenen, UV-transparenten Einweg-Kassette
  • Es müssen keine Gele angesetzt, Puffer hergestellt, Färbe- und Entfärbeschritte durchgeführt oder Gelboxen montiert werden
  • Bieten eine ausgezeichnete Auflösung und Klarheit in 12 Minuten und eignen sich hervorragend für die Analyse von PCR-Produkten, Restriktionsdigestiva und Plasmid-Präparaten
  • 12-Well, mit einem Kamm
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält eine Multipackung mit 18 Gelen. Bei Raumtemperatur lagern.
Gelanteil (%) 4%
Geltyp E-Gel
Produkttyp Agarose-Gel
Wells 12-Well
In Gelfarbstoff Ethidiumbromid
Produktlinie E-Gel
Versandbedingung Raumtemperatur
Wellformat Einzelkamm