Learn More
Invitrogen™ Easy-DNA™ gDNA-Aufreinigungskit
Artikelnummer. 10750204
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10750204
Marke: Invitrogen™ K180001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Das Easy-DNA Kit enthält genügend Reagenzien für 15–200 Proben, je nach Probengröße und -typ. Dieses Kit enthält: 55 ml Lösung A (Lyselösung), 25 ml Lösung B (Präzipitationslösung), 100 ml TE-Puffer, 750 μl Mussel-Glycogen (2 mg/ml in sterilem Wasser), 750 μl RNase (2 mg/ml in sterilem Wasser), 750 μl Proteindegrader (5 mg/ml in sterilem Wasser)
Probengrößen von einzelnen Haarfollikeln bis zu 1 g Säugetiergewebe
Das Easy-DNA™ Kit ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, hochwertige, hochmolekulare genomische DNA (gDNA) aus einer Vielzahl von Zellen und Gewebetypen zu isolieren. Die Probengrößen reichen von einem einzelnen Haarfollikel bis hin zu 1 Gramm Säugetiergewebe. Weitere getestete Proben sind Mausschwänze, Pflanzenblätter, Hefe und E. coli-Zellen. Diese Proben liefern hochwertige DNA mit einer durchschnittlichen Größe zwischen 100 kb und 200 kb, die für PCR, DNA-Hybridisierung, genomische DNA-Bibliothekskonstruktion und andere Anwendungen geeignet ist.
  • Zuverlässigkeit: Hochwertige genomische DNA aus großen oder kleinen Proben von Zellen, Gewebe, Pflanzen, Hefe, E. coli, Blut und sogar Haarfollikeln
  • Anwenderfreundlichkeit: Für die meisten Probentypen sind nur 4 Schritte erforderlich, die normalerweise weniger als 90 Minuten benötigen, um hochwertige DNA zu isolieren
  • Vielseitigkeit: Ein Kit wird durch optimierte Protokolle für verschiedene Zell- und Gewebetypen unterstützt
DNA- und RNA-Aufreinigung und Analyse, DNA-Extraktion, genomische DNA-Aufreinigung, gDNA aus Tiergeweben und -zellen, gDNA aus Bakterien, gDNA aus Pflanzen und Pilzen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Das Easy-DNA™ Kit enthält genügend Reagenzien für 15–200 Proben, je nach Probengröße und -typ.
Dieses Kit enthält:
• 55 ml Lösung A (Lyselösung)
• 25 ml Lösung B (Fällungslösung)
• 100 ml TE-Puffer
• 750 µl Mussellglycogen (2 mg/ml in sterilem Wasser)
• 750 µl RNase (2 mg/ml in sterilem Wasser)
• 750 µl Proteindegrader (5 mg/ml in sterilem Wasser)
Das Kit bei Raumtemperatur lagern. Für die Langzeitlagerung können Muschelglykogen, RNase und Proteindegrader bei -20 °C gelagert werden.
Isolation Technology Organische Extraktion
Probentyp Bakterien, Zellen, Pilze, Pflanze, Pflanze, Gewebe, Virus, Whole Blood, Hefe
Elutionsvolumen 10 to 150 μL
Endprodukttyp gDNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Southern Blotting, PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Prüfzeit < 90 min
Ertrag ≤850 μg
Ausgangsmaterialmenge Bacteria: ≤109 cells
Cells: ≤108
Hair Follicles: ≤5
Mouse Tails: 1 cm
Plant: ≤50 mg
Tissue: ≤1 g
Virus: ≤750 μL
Whole Blood: ≤2 mL
Yeast: ≤10 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.