Learn More
Invitrogen™ ElectroMAX™ DH10B T1 Phage-Resistant Competent Cells
Artikelnummer. 12007519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 100 μl
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12007519 5 x 100 μl 0.50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12007519 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 12033015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    482.00 €
    467.65 € / 0.5 Milliliter
    Sparen 14.35 €
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
ElectroMAX DH10B T1-Phagen-resistente Zellen: 5 Fläschchen, je 100 μl, pUC19 DNA (10 pg/μl): 1 Fläschchen, 50 μl, S.O.C. Medium: 2 Flaschen mit jeweils 6 ml
Ideal für hocheffiziente Transformationsanwendungen, einschließlich der Erzeugung von cDNA- und gDNA-Bibliotheken
ElectroMAX DH10B T1-Phagen-resistente, kompetente Zellen bieten eine Transformationseffizienz, die zu einer der höchsten unter den Life Technologies Produkten gehört und einen Wert von 1 x 1010 KbE/μg Plasmid-DNA übersteigen kann.
  • Maximieren die Ausbeute von Transformanten aus Produkten mit begrenztem Klonieren
  • Ermöglichen effiziente Klonierung von methylierter genomischer DNA
  • Resistent gegen T1- und T5-Bakteriophagen
  • Unterstützen Blau-Weiß-Screenings durch α-Ergänzung auf Platten mit X-Gal oder Bluo-Gal
  • Liefern eine hohe Ausbeute bei Plasmidpräparationen für nachfolgende Anwendungen
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Verbessert die Plasmidqualität Ja
Klonierung methylierter DNA Ja
Transformationsleistungsgrad Hoher Wirkungsgrad (> 10^9 cfu⁄µg)
Inhalt und Lagerung Enthält:
• ElectroMAX DH10B T1-Phagen-resistente Zellen: 5 Fläschchen, je 100 µl
• pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 Fläschchen, 50 µl
• S.O.C.-Medium: 2 Flaschen, je 6 ml
Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. pUC19-DNA bei -20 °C lagern. S.O.C.-Medium bei 4 °C oder Raumtemperatur lagern.
Bakterielle Antibiotikaresistenz Yes (Streptomycin)
Klonierung instabiler DNA Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA
Blau-Weiß-Screening Ja
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Plasmid Kann für Plasmide >20 kb verwendet werden
Vorbereitung von nicht methylierter DNA Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA
Reduziert Rekombination Ja
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Ja
Spezies E. coli
Format Rörchen
Produktlinie DH10B, ElectroMAX
Menge 5 x 100 μl