Learn More
Invitrogen™ EveryPrep™ Universal Vacuum Manifold
Artikelnummer. 10777985
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10777985 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10777985 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. K211101
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Besteht aus einer Doppelkammer mit austauschbaren Oberplatten, die eine Luer-Lock-Platte mit Gewinde, eine 96 Well-Oberplatte, eine Mini-Säulen-Elutionsplatte und eine Maxi-Säulen-Elutionsplatte enthalten
Der EveryPrep™ Universal-Vakuumverteiler ist für die schnelle manuelle Aufreinigung von Nukleinsäuren konzipiert. Mit den neuen ChargeSwitch™ Pro Filter Plasmid Mini-, Midi- und Maxi-Kits und vakuumunterstützten Spin-Säulen und Filterplatten von vielen anderen Wettbewerbern können Sie direkt aus dem Verteiler eluieren. Der EveryPrep™ Universal-Vakuumverteiler ersetzt und konsolidiert alle vorherigen Verteiler in einem platzsparenden Tischgerät. Der Verteiler reduziert die Probenhandhabung auf ein Minimum, indem er die direkte parallele und gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 96 Proben mithilfe von Sammelplatten, Deep-Well-Blöcken oder Mikroröhrchen ermöglicht. Die Verwendung eines Vakuums macht eine zeitaufwendige Zentrifugation überflüssig. Die Kammer ist in zwei Teile unterteilt, besteht aus Aluminium mit austauschbaren Deckplatten aus einer Luer-Lock-Gewindeplatte, einer 96-Well-Mikrotiter-Deckplatte, einer Mini-Säulen-Elutionsplatte und einer Maxi-Säulen-Elutionsplatte.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Vakuumkammer
Inhalt und Lagerung 1 Vakuumkammer. Bei Raumtemperatur lagern.
Menge Je 1
Versandbedingung Raumtemperatur