Learn More
Invitrogen™ Exosome Spin Columns (MW 3000)
Beschreibung
Beinhaltet
3 Beutel (Entnahmeröhrchen, Elutionsröhrchen, Spin-Säulen)
Exosom-Spin-Säulen (MW 3000) ermöglichen das schnelle Entfernen von nicht aufgenommenem Farbstoff aus Exosom-Markierungsreaktionen. Ermöglicht dem Anwender den Pufferwechsel bei den Exosomen oder das Entfernen von zugegebenen Molekülen mit niedrigem Molekulargewicht (MW ≤ 3000) aus dem Exosom-Präparat wie Salze, Nukleotide und kurze Oligonukleotide. Zur Verwendung einfach die Zentrifugationssäule rehydrieren, zentrifugieren, um interstitielle Flüssigkeit zu entfernen, die Exosom-Probe oben auf der Säule hinzugeben und nochmals zentrifugieren, um die Exosome zu eluieren (Kontaminanten mit niedrigem Molekulargewicht werden von der Säule zurückgehalten).
- Umpufferung, Entsalzung, Entfernen von Kontaminanten mit niedrigem Molekulargewicht
- Ersetzt zeitraubendere Aufreinigungsverfahren (z. B. Ultra-Zentrifugationen)
Biomarker-Nachweis, Zellanalyse, klinisch, exosomale Biomarkeranalyse, Exosom-Isolierung, Exosome, Organellen-Isolierung, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 3 Beutel (Entnahmeröhrchen, Elutionsröhrchen, Spin-Säulen) Bei Raumtemperatur lagern. |
| Produkttyp | Exosome Spin Column |
| Endprodukttyp | Exosomen |
| Format | Zentrifugationssäule |
| Menge | 30 Säulen |