Learn More
Invitrogen™ Flp-In™ Complete System
Beschreibung
Beinhaltet
Das Flp-In-Komplettsystem enthält das Core Kit (Kat Nr. K601002), 1 g Zeocin Antibiotikum und 1 g Hygromycin B. Alle Vektoren werden superhelikal und lyophilisiert geliefert.
- Führen Sie die FLP-Rekombinationszielstelle (FRT) in das Genom der gewünschten Säugetierzelllinie ein
- Der Expressionsvektor, der das Gen von Interesse enthält, wird dann über die FLP-Rekombinase-vermittelte DNA-Rekombination an der FRT-Stelle in das Genom integriert.
- Zu den wichtigsten Komponenten gehört der Flp-In-Zielstellenvektor, pFRT/lacZeo, für die Erzeugung einer Wirtszelllinie mit integrierter FRT-Stelle
- Expressionsplasmid, das eine FRT-Stelle enthält, die mit einem Hygromycin-Resistenzgen für die FLP-Rekombinase-vermittelte Integration und die Auswahl einer stabilen Zelllinie verknüpft ist, die das interessierende Gen unter Kontrolle des unmittelbar frühen Enhancer-Promotor des humanen Cytomegalievirus (CMV) exprimiert
- Flp-Rekombinase-Expressionsplasmid, pOG44, zur Expression von Flp-Rekombinase unter Kontrolle des Promotors des humanen CMV
- Kontrollexpressionsplasmid, das das Chloramphenicol-Acetyltransferase (CAT)-Gen enthält, das bei der Ko-Transfektion mit pOG44 die Flp-In Wirtszelllinie CAT exprimiert
Bioproduktion, konstitutive Expression, Säugetier-Expression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Entwicklung stabiler Zelllinien, zielgerichtete Integration
Spezifikation
Spezifikation
| Konstitutives oder induktives System | Konstitutiv |
| Liefertyp | Transfektion |
| Promoter | CMV |
| Produkttyp | Flp-In Komplettsystem |
| Selektionsmittel (eukaryotisch) | Zeocin™, Hygromycin |
| Inhalt und Lagerung | Das Flp-In™ Komplettsystem enthält das Core-Kit (K601002), 1 g Zeocin™ Antibiotikum und 1 g Hygromycin B. Alle Vektoren werden superhelikal und lyophilisiert geliefert. Lagerung von Hygromycin bei +4 °C. Alle anderen Komponenten bei -20 °C aufbewahren. Zeocin™ Antibiotika sollten vor Lichteinwirkung geschützt werden. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
| Proteinmarkierung | Nicht markiert |
| Klonierungsmethode | Restriktionsenzym/MCS |
| Menge | 1 Kit |
| Vektor | pFRT |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.