Learn More
Invitrogen™ pcDNA™5/FRT/TO Vector Kit
Artikelnummer. 11580856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11580856 20 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11580856 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. V652020
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Je 20 μg pcDNAFRT/TO- und pcDNAFRT/TO/CAT-Vektoren.
Der induzierbare 5,1 kb-Expressionsvektor verfügt über mehrere Klonierungsstellen mit 10 eindeutigen Restriktionsstellen, um das Klonieren der Gene von Interesse zu erleichtern
  • Kontrollplasmid, pcDNA5/FRT/TO/CAT, ist auch für die Verwendung als Positivkontrolle für Transfektion und Expression in einer Zelllinie der Wahl enthalten
  • Hybriden humanen Cytomegalovirus (CMV)/TetO2-Promotor für die hochgradige, Tetracyclin-regulierte Expression von Genen von Interesse in einer Vielzahl von Säugetierzellen
  • FLP-Rekombinationsziel(FRT)-Stelle für die FLP-rekombinase-vermittelte Integration des Vektors in die Flp-InT-REx-Wirtszelllinie
  • Hygromycin-Resistenzgen für die Auswahl von stabilen Zelllinien
Expression bei Säugetieren, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, regulierte Expression, zielgerichtete Integration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System Induzierbar
Liefertyp Transfektion
Induktionsmittel Tetracyclin
Promoter CMV/TO
Produkttyp Flp-In/T-REx System Expressionsvektor
Selektionsmittel (eukaryotisch) Hygromycin
Inhalt und Lagerung Enthält jeweils 20 µg pcDNA™FRT⁄TO und pcDNA™FRT⁄TO⁄CAT Vektoren. Lagerung beider Vektoren bei -20 °C. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Proteinmarkierung Nicht markiert
Klonierungsmethode Restriktionsenzym/MCS
Menge 20 μg
Vektor pcDNA
Produktlinie Flp-In, T-REx, pcDNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Regulierte Expression