Learn More
Invitrogen™ Champion™ pET300/NT-DEST and pET301/CT-DEST Gateway™ Vector Kit
Artikelnummer. 10526573
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6μ g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10526573 6μ g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10526573 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. K630001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.00 €
    590.40 € / 6 Mikrogramm
    Sparen 129.60 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Entwickelt für schnelles Klonieren mit einem Gateway Entry-Klon und anschließender hoher prokaryotischer Expression, die von einem stark bakteriophagen T7-Promotor kontrolliert wird
  • Zusätzlich zum T7-Promotor enthält jeder Vektor nur die notwendigen Funktionselemente und N- oder C-terminales 6xHis-Tag (pET300/NT-DEST bzw. pET301/CT-DEST) für eine bequeme Aufreinigung und Erkennung
  • Das Vektor-Kit eignet sich hervorragend für Strukturbiologen, die keine oder nur minimale Modifikationen an ihrem interessierenden Protein wünschen
Bakterienexpression, Bioproduktion, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System Induzierbar
Induktionsmittel IPTG
Promoter T7
Produkttyp DNA-Klonierungsvektorkit
Selektionsmittel (eukaryotisch) Keine
Bakterielle Antibiotikaresistenz Ampicillin (AMPR)
Proteinmarkierung His-Tag (6x)
Klonierungsmethode Gateway™
Menge 6μ g
Vektor pET, pDEST
Produktlinie Champion, Gateway