Learn More
Invitrogen™ pAd/CMV/V5-DEST™ Gateway™ Vector Kit
Click to view available options
Menge:
6μ g
Packungsgröße:
6 Mikrogramm
Beschreibung
Beinhaltet
pAd-CMV/V5-DEST-Vektor 150 ng/μl in TE-Puffer, pH 8,0. 40 μl; pAd/CMV/V5-GW/LacZ-Kontrollplasmid 1 μg/μl in TE-Puffer, pH 8,0, 10 μl.
- Der Vektor ermöglicht die Erzeugung eines Adenovirus, das das Zielgen enthält, bei dem die konstitutive, hochgradige Expression vom CMV-Promotor angetrieben wird.
- Hocheffiziente und schnelle Rekombinationsklonierung
- Produziert Stämme mit hohem adenoviralen Titer
- Effiziente Übertragung des Gens an teilende und nicht teilende Säugetierzellen in vitro oder in vivo
- Produziert replikationsinkompetentes Virus für eine verbesserte Biosicherheit des Systems
- Möglicher Einsatz in Hochdurchsatz-Anwendungen
- CMV-Promoter für die konstitutive Expression von Genen von Interesse auf hohem Niveau
- Humane Ad5-Sequenzen (ΔE3) und virale invertierte terminale Wiederholungseinheiten (Inverted Terminal Repeats, ITRs) zur Verpackung des Expressionskonstruktes in Virionen
- Herpes Simplex Virus Thymidinkinase(TK)-Polyadenylierungssequenz für effiziente Transkriptionsbeendigung und Polyadenylierung von mRNA
- V5-Epitop für den Nachweis von rekombinantem Protein
- Ampicillin-Selektionsmarker
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Klonierung, konstitutive Expression, Gateway-Klonierung, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, viraler Gentransfer, virale Impfstoffproduktion
Spezifikation
Spezifikation
| Konstitutives oder induktives System | Konstitutiv |
| Liefertyp | Adenoviral |
| Promoter | CMV |
| Produkttyp | Säugetier-Expressionsvektor |
| Inhalt und Lagerung | •pAd-CMV⁄V5-DEST™ Vektor 150 ng⁄µl in TE-Puffer, pH 8,0. 40 µl (Lagerung bei -20 °C) • pAd⁄CMV⁄V5-GW⁄lacZ-Kontrollplasmid 1 µg⁄µl in TE-Buffer, pH 8,0. 10 µl (Lagerung bei -20 °C) |
| Proteinmarkierung | V5-Epitop-Tag |
| Klonierungsmethode | Gateway™ |
| Menge | 6μ g |
| Vektor | pDEST |
| Produktlinie | Gateway, ViraPower |
| Mehr anzeigen |