Learn More
Invitrogen™ pBAD-DEST49 Gateway™ Destination Vector
Artikelnummer. 11568696
Click to view available options
Menge:
6μ g
Packungsgröße:
6 Mikrogramm
Artikelnummer. 11568696
Marke: Invitrogen™ 12283016
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Der pBAD-DEST49 Gateway-Zielvektor enthält 6 μg Vektor.
Entwickelt für schnelles Klonieren mit einem Gateway Entry-Klon unter Verwendung von Lambda-Phagen zur ortsspezifischen Rekombination und anschließender hoher und streng regulierter Expression in E. coli
  • araBAD-Promotor für streng regulierte Expression in E. coli
  • HP-Thioredoxin-Fusion für verbesserte Proteinausbeute und Löslichkeit
  • Enterokinase-Spaltung für effiziente Spaltung der N-terminalen Fusion mit EKMax™
  • C-terminal V5- und xHis-Tags für effiziente Erkennung und Reinigung der Fusionsproteine
  • R-Stellen für eine effiziente Rekombination mit jedem attL-flankierten Gateway-Eingangsvektor
Bakterienexpression, Klonierung, Gateway-Klonierung, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolation und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konstitutives oder induktives System Induzierbar
Induktionsmittel Arabinose
Promoter araBAD
Produkttyp Gateway System Destinationsexpressionsvektor
Selektionsmittel (eukaryotisch) Keine
Inhalt und Lagerung Der pBAD-DEST49 Gateway™-Zielvektor enthält 6 µg Vektor. Bei -20°C lagern. Der Vektor ist bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar.
Bakterielle Antibiotikaresistenz Ampicillin (AMPR)
Spaltung EK (Enterokinase)-Erkennungsstelle
Proteinmarkierung His Tag (6x), V5 Epitope Tag, Thioredoxin
Klonierungsmethode Gateway™
Menge 6μ g
Vektor pBAD, pDEST
Produktlinie Gateway