Learn More
Invitrogen™ GeneCatcher™ gDNA Blood Kit, 0.3-1 mL
Beschreibung
Beinhaltet
GeneCatcher Magnetic Beads, Protease, Protease-Puffer, GeneCatcher Lyse und Waschpuffer und GeneCatcher Elutionspuffer.
Die GeneCatcher gDNA Blood Kits ermöglichen eine schnelle und effiziente Extraktion von genomischer DNA (gDNA) aus humanem Blut. Genomische DNA wird aus Blutproben mit der kostengünstigen, benutzerfreundlichen, magnetpulverbasierten GeneCatcher™-Technologie ohne Zentrifugation extrahiert.
- Reinheit, die für eine äußerst zuverlässige nachgelagerte Verarbeitung geeignet ist
- Validiert in vielen Anwendungen, einschließlich Restriktionsendonukleaseverdauung
- Multiplex- und Single-Tandem-Repeat-Profilierung (SGM+STR) der zweiten Generation sowie quantitative PCR
- Optimiert und entwickelt für die skalierbare und automatisierte gDNA-Isolierung aus großen Blutproben mit dem Tecan Freedom EVO Liquid Handler
- Vollständig skalierbare Chemie in Chargen von 8
- Hohe Reinheit und Ausbeute von extrahierter genomischer DNA ergibt zwischen 300μg - 500μg pro 10 ml-Probe
DNA- & RNA-Aufreinigung & Analyse, DNA-Extraktion, genomische DNA-Aufreinigung, gDNA aus Blut (mittelgroß, 100 μl bis 1 ml)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Die GeneCatcher™ gDNA-Kits umfassen GeneCatcher™ Magnetische Beads, Protease, Protease-Puffer, GeneCatcher™ Lyse und Waschpuffer sowie GeneCatcher™ Elutionspuffer. Alle Komponenten des GeneCatcher™ gDNA-Blutkits sind im Lieferzustand ungekühlt. Protease nach Erhalt bei +4 °C und die übrigen Komponenten des Kits bei Raumtemperatur lagern. Alle anderen Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden. |
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Probentyp | Blut |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Klonierung, Southern Blotting, Sequenzierung, PCR |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
| Anzahl Reaktionen | 96 Präp. |
| Prep-Maßstab | 100 µl -1 ml-Blutproben (mittelgroß) |
| Produktlinie | GeneCatcher |
| Produkttyp | gDNA Blood Kit |
| Mehr anzeigen |