Learn More
Invitrogen™ GeneRacer™ Kit with SuperScript™ III RT and Zero Blunt™ TOPO™ PCR Cloning Kit for Sequencing
Artikelnummer. 10700004
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10700004 1 Kit 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10700004 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. L150202
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Fortschrittliche RACE-Technologie (schnelle Amplifikation von cDNA-Enden), die die Effizienz der Amplifikation von vollständigen 5'- und 3'-cDNA-Enden verbessert
Das GeneRacer Kit ist verfügbar mit SuperScript III Reverse Transkriptase (RT) für die verbesserte Amplifikation des 5'-Endes in voller Länge aus langer und komplexer mRNA. Der RNase H-Teil der SuperScriptIII RT wurde mutiert, um die Spaltung von mRNA während der cDNA-Synthese zu verhindern. Dadurch erhöhen sich Größe und Ertrag der cDNA. SuperScriptIII RT ist thermostabiler als Wildtyp-RTs. Dies ermöglicht die reverse Transkription bei höheren Temperaturen und entspannt die sekundäre Struktur komplexer Templates, wodurch die cDNA-Synthese fertiggestellt werden kann.
  • cDNA aus Transkripten mit mindestens 10 kb Länge generieren
  • Das Voll-Länge-5'-Ende von seltenen Transkripten mit weniger als 30 Kopien pro Zelle gewinnen
  • Die Voll-Länge-5'- und 3'-Enden klonen, um eine vollständige cDNA-Sequenz zu erhalten
Klonierung, PCR und Echtzeit-PCR, Reverse Transkription, cDNA-Bibliotheken und Bibliotheksaufbau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterien- oder Hefenstamm TOP10
Klonierungsmethode Zero Blunt TOPO
Inhalt und Lagerung Jedes GeneRacer™ Kit enthält die GeneRacer™ Box, eine RT-Box, S.N.A.P.™ Säulen und ein TOPO™ Klonierungskit. Der GeneRacer™ und die RT-Box enthalten ausreichend Reagenzien für fünf cDNA-Reaktionen sowie eine Kontrollreaktion und Primer für 50 PCR-Reaktionen. Die GeneRacer Box™ enthält die Enzyme CIP, TAP, T4-RNA-Ligase und ihre Puffer, das GeneRacer™ RNA Oligo (voraliquotiert und lyophilisiert), GeneRacer™ Primer und Nested-Primer, RNaseOUT™ rekombinanten Ribonukleasehemmer, Phenol/Chloroform, Muschelglykogen, steriles Wasser und Kontrollen. Bei -20°C lagern. Die SuperScript™ III RT-Box enthält SuperScript™ III RT, 5x Erststrang-Puffer, DTT, RNase H, mehrere Random-Primer, den GeneRacer™ Oligo dT-Primer und dNTP-Mix. Bei -20°C lagern. Die Box für klonierte AMV RT enthält klonierte AMV RT, 5x RT-Puffer, Random-Primer, den GeneRacer™ Oligo dT-Primer und dNTP-Mix. Bei -80°C lagern. Ein separater Beutel enthält zehn S.N.A.P.™ Gelaufreinigungssäulen zur Gelreinigung von PCR-Produkten. Bei Raumtemperatur lagern. Das 10-Reaktionen-TOPO™ Klonierungskit für die Sequenzierung enthält zwei Boxen. TOPO™ Klonierungsbox bei -20 °C lagern. Box mit kompetenten E. coli bei -70 °C lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Format Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reverse Transkription
Enthält Jedes GeneRacer Kit enthält die GeneRacer Box, eine RT-Box, S.N.A.P. Säulen und ein TOPO Cloning Kit. Der GeneRacer und die RT-Box enthalten ausreichend Reagenzien für fünf cDNA-Reaktionen sowie eine Kontrollreaktion und Primer für 50 PCR-Reaktionen. Die GeneRacer Box enthält die Enzyme CIP, TAP, T4-RNA-Ligase und ihre Puffer, das GeneRacer RNA Oligo (voraliquotiert und lyophilisiert), GeneRacer Primer und Nested-Primer, RNaseOUT rekombinanten Ribonukleasehemmer, Phenol/Chloroform, Muschelglykogen, steriles Wasser und Kontrollen. Die SuperScript III RT-Box enthält SuperScript III RT, 5x Erststrang-Puffer, DTT, RNase H, mehrere Random-Primer, den GeneRacer Oligo dT-Primer und dNTP-Mix. Die Box für klonierte AMV RT enthält klonierte AMV RT, 5x RT-Puffer, mehrere Random-Primer, den GeneRacer Oligo dT-Primer und dNTP-Mix. Ein separater Beutel enthält zehn S.N.A.P. Gelaufreinigungssäulen zur Gelreinigung von PCR-Produkten. Bei Raumtemperatur lagern. Das 10-Reaktionen-TOPO Klonierungskit für die Sequenzierung enthält zwei Boxen. Kompetente E. coli.
Produktlinie GeneRacer, SuperScript, TOPO, Zero Blunt
Produkttyp Klonierungskit
Menge 1 Kit
Vektor pCR4Blunt-TOPO
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.