Learn More
Invitrogen™ Human Cot-1 DNA™-Fluorometric QC
Artikelnummer. 10002532
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10002532 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10002532 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 15279101
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Menschliche Cot-1 DNA™ – fluorometrische QK wird mit 1 mg/ml in 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 1 mM EDTA geliefert.
Die Quantifizierung mittels Fluorometrie bietet eine höhere Datengenauigkeit
Menschliche Cot-1-DNA – fluorometrische QK ist plazentare DNA, überwiegend mit einer Größe von 50 bis 300 bp und angereichert für repetitive DNA-Sequenzen wie Mitglieder der Alu- und Kpn-Familie (1,2). Die Quantifizierung von Cot-1 DNA™ mittels Fluorometrie liefert genauere Konzentrationsdaten von Produkten mit höherem Molekulargewicht, was für bestimmte genomische Array-Experimente wie CGH-Array mit BAC-Arrays vorteilhaft ist. Menschliche Cot-1 DNA™ – fluorometrische QK unterdrückt während der Hybridisierung häufig auftretende, sich wiederholende Elemente und verbessert so die Ergebnisse.
Array CGH, Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, In-situ-Hybridisierung (ISH), Mikroarray-Analyse, RNAi, Epigenetik und nicht codierende RNA-Forschung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp DNA-QK
Inhalt und Lagerung Menschliche Cot-1 DNA™ – fluorometrische QK wird mit 1 mg/ml in 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 1 mM EDTA geliefert. Bei -20°C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 12 Monate stabil.
Reagenztyp Cot-1-DNA
Versandbedingung Trockeneis
Spezies Human
Produktlinie Cot-1 DNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockiert unspezifische Hybridisierungen
Menge 1 mg