Learn More
Invitrogen™ Human miR RNAi Select
Beschreibung
- Mit BLOCK-iT™ RNAi Designer entwerfen Sie kundenspezifische BLOCK-iT siRNA-Sequenzen für effiziente und spezifische Genexpressions-Knockdowns in jedem Organismus.
- Für eine verbesserte Zielspezifität und Stabilität im Serum ist Stealth RNAi™ RNAi Chemie verfügbar.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| RNAi Type | siRNA |
| Produkttyp | Human miR RNAi Select |
| Menge | Je 1 |
| Target | Human |