Learn More
Invitrogen™ iPrep™ PureLink™ gDNA Blood Kit
Beschreibung
Beinhaltet
Das iPrep™ PureLink™ gDNA Blut-Kit enthält genügend Material, um 52 Aufreinigungen durchzuführen. Enthält: 1 iPrep™ PureLink™ gDNA Blutkartuschen-Kit, 2 x 52 iPrep™ Proben- und Elutionsröhrchen, 1 Beutel mit iPrep™ Spitzen und Spitzenhalter (52 Spitzen und Halter)
Die genomische DNA wird mit dem Dynabeads™ MyOne™ SILANE und iPrep™ Reinigungsgerät innerhalb von 30 Minuten ohne Zentrifugation aus Blutproben extrahiert. Die aufgereinigte genomische DNA eignet sich für den Einsatz in Downstream-Prozessen, einschließlich PCR.
Verwendung des iPrep™ PureLink™ gDNA Blut-Kits
Mit A260/A280-Verhältnissen von 1,8 ist die resultierende DNA hochrein und eignet sich ideal für die Verwendung in empfindlichen Multiplex-Assays oder für die Langzeitlagerung. Dieses Kit ist optimiert, um hochreine DNA aus 150 μl bis 350 μl frischem oder gefrorenem Blut in weniger als 30 Minuten zu isolieren. Es ist hochtolerant gegenüber Antikoagulanzien wie Citrat und EDTA und liefert DNA mit hohem Molekulargewicht. Die Ausbeute ist hoch reproduzierbar, und es gibt keine Kreuzkontamination zwischen den Proben. Darüber hinaus kann das Kit auch mit Zellkulturen verwendet werden. Die Tabelle fasst die Leistungsfähigkeit des iPrep™ PureLink™ gDNA Blutkits zusammen. Das iPrep™ PureLink™ gDNA Blutkit wird mit allen Reagenzien (in vorgefüllten Kartuschen enthalten), Röhrchen und Spitzen geliefert, die zur Isolierung von DNA aus Blutproben benötigt werden. Sie müssen lediglich die Kartuschen, Spitzen und Probenröhrchen zum Gerät hinzufügen, Ihr bevorzugtes Elutionsvolumen auswählen und 30 Minuten später Ihre reine gDNA in individuellen Schraubverschlussröhren sammeln.
- Erzielen Sie hohe Ausbeuten an gDNA aus bis zu 350 μl Blut
- Isolieren Sie hochreine gDNA mit hohen A260/A280- und A260/A230-Verhältnissen
- Erleben Sie herausragendes Leistungsverhalten in empfindlichen Downstream-Prozessen
- Aufreinigen Sie hochwertige gDNA aus frischem oder gefrorenem Vollblut
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Das iPrep™ PureLink™ gDNA Blutkit enthält genügend Material, um 52 Aufreinigungen durchzuführen. Enthält: • 1 iPrep™ PureLink™ gDNA-Kartuschen-Kit • 2 &x 52 iPrep™ Proben- und Elutionsröhrchen • 1 Beutel iPrep™ Spitzen und Spitzenhalter (52 Spitzen und Halter) Bei Raumtemperatur aufbewahren. Frieren Sie das Patronenset nicht ein. |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Probentyp | Blut |
| Endprodukttyp | Genomische DNA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR, Southern Blotting, Sequenzierung |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
| Enthält | 1 iPrep™ PureLink™ gDNA Blutkartuschen-Kit, 2 × 52 iPrep™ Proben- und Elutionsröhrchen, 1 Beutel mit iPrep™ Spitzen und Spitzenhalter (52 Spitzen und Halter) |
| Anzahl Reaktionen | 52 |
| Prep-Maßstab | 100 µl -1 ml-Blutproben (mittelgroß) |
| Produktlinie | PureLink, iPrep |
| Mehr anzeigen |