Learn More
Invitrogen™ M13 Forward (-20) Primer
Artikelnummer. 11589146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2μ g
Packungsgröße:
2 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11589146 2μ g 2 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11589146 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. N52002
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Oligonukleotide als Ergänzung eines DNA-Templates sind für das Priming der DNA-Synthese für Sequenzierungsreaktionen erforderlich
Oligonucleotides complementary to a DNA template are necessary to prime DNA synthesis for sequencing reactions. We offer a wide selection of Invitrogen single-strand primers that may be used in either single- or double-stranded sequencing protocols. All sequencing primers are non-phosphorylated and are supplied lyophilized.
M13 Forward (-20) Primer features include:
  • Desalted and purified by gel filtration
  • Assayed for function in automated sequencing reactions
  • Supplied in quantity of 2 μg
Bestellinformation
Versandbedingungen: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Primer
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 °C bis -30 °C).
Primer-Länge 16-mer
Primer-Sequenz 5´d[GTAAAACGACGGCCAG]3´
Reinigungsverfahren Entsalzt, gelfiltrationsgereinigt
Versandbedingung Raumtemperatur
Primer M13.
Menge 2μ g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierungsreaktionen
Form Lyophilisiert