Learn More
Invitrogen™ One Shot™ Mach1™ T1-phagenresistente, chemisch kompetenteE. coli
Artikelnummer. 10512673
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
21 x 50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10512673 21 x 50 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10512673 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C862003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.00 €
    459.65 € / 1050 Mikroliter
    Sparen 34.35 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Innerhalb von acht Stunden nach Auftragen des Transformationsgemischs deutlich sichtbar
Mach1 T1 Phagen-resistente, chemisch kompetente E. coli sind die am schnellsten wachsenden chemisch kompetenten Zellen, die derzeit erhältlich sind. Die Verdoppelungszeit beträgt ca. 50 Minuten, verglichen mit >74 Minuten für andere Klonierungsstämme. Mach1 Kolonien, ermöglichen, Kolonien am selben Tag zu plattieren und auszuwählen. Nach bereits vier Stunden Wachstumsdauer in einer über Nacht inkubierten Kolonie können Sie Minipreps durchführen — was einen gesamten Arbeitstag bei Experimenten einzusparen hilft.
  • Minimierte unspezifische Rekombination in klonierter DNA (recA)
  • T1- und T5-Phagen-Resistenz (tonA)
  • Reinere DNA-Präparate und bessere Ergebnisse bei nachfolgenden Anwendungen durch Beseitigung einer unspezifischen Aufspaltung durch Endonuklease I (endA1)
  • Effiziente Transformation von unmethylierter DNA aus PCR-Amplifikationen (hsdR)
  • Ernöglicht Blau-Weiß-Screening rekombinanter Klone (lacZΔM15)
  • Zwei Formate zur Auswahl: Das praktische One Shot Format bietet 50 μl-Aliquote zum einmaligen Gebrauch, und Einmalverpackungen vermeiden ineffiziente Gefrier-Auftau-Zyklen und Kosten für nicht verwendete Zellen
  • Das MultiShot StripWell Format ermöglicht eine schnelle Hochdurchsatz-Transformation in einer 96-Well-Stripwell-Platte. Damit können Sie wenige wie auch zahlreiche Transformationen durchführen, ohne auf Reagenzien zurückgreifen zu müssen
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Verbessert die Plasmidqualität Ja
Klonierung methylierter DNA Nein
Transformationsleistungsgrad Hoher Wirkungsgrad (> 10^9 cfu⁄µg)
Inhalt und Lagerung Enthält:
• One Shot™ Mach1™-T1R chemisch kompetente E. coli: 21 Fläschchen, je 50 µl
• pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 Fläschchen, 50 µl
• S.O.C.-Medium: 1 Flasche, 6 ml
Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. Lagern Sie pUC19 DNA bei -20 °C. SOC-Medium bei +4 °C oder Raumtemperatur lagern.
Bakterielle Antibiotikaresistenz No
Klonierung instabiler DNA Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA
Blau-Weiß-Screening Ja
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Vorbereitung von nicht methylierter DNA Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA
Reduziert Rekombination Ja
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Ja
Spezies E. coli
Format Rörchen
Produktlinie One Shot
Menge 21 x 50 μl